  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • RALGAPA1 Antibodies
          Invitrogen
          RALGAPA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3K32)
          View all (7) RALGAPA1 antibodies
          Tech Support
          Cite RALGAPA1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3K32)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RALGAPA1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RALGAPA1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          RALGAPA1 Antibody (MA564346) in WB
          Western blot analysis of RALGAPA1 in various lysates. Samples were incubated with RALGAPA1 recombinant monoclonal (Product # MA564346). Samples: 293, lysates. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RALGAPA1 Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          MA564346
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K01_3K32
          Immunogen
          Recombinant protein.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          50mM tris glycine, pH 7.4, with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA
          Contains
          0.01% sodium azide
          Storage conditions
          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3705394
          Target Information
          RALGAPA1 is a catalytic subunit of the heterodimeric RalGAP1 complex which acts as a GTPase activator for the Ras-like small GTPases RALA and RALB.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GAP-related interacting partner to E12; GAP-related interacting protein to E12; GAP-related-interacting partner to E12; GRIPE; GTPase activating RANGAP domain-like 1; GTPase activating Rap/RanGAP domain-like 1; GTPase-activating Rap/Ran-GAP domain-like 1; GTPase-activating RapGAP domain-like 1; p240; Ral GTPase activating protein catalytic alpha subunit 1; Ral GTPase activating protein, alpha subunit 1 (catalytic); ral GTPase-activating protein alpha subunit 1; Ral GTPase-activating protein subunit alpha-1; Tuberin-like protein 1; tulip 1 protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2310003F20Rik; 4930400K19Rik; AI563624; GARNL1; GRIPE; KIAA0884; mKIAA0884; NEDHRIT; p240; RALGAPA1; RalGAPalpha1; TULIP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q6GYQ0, (Mouse) Q6GYP7, (Rat) O55007
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 253959, (Mouse) 56784, (Rat) 56785
          View more View less
          Function(s)
          GTPase activator activity protein heterodimerization activity protein binding GTPase-activating protein
          Process(es)
          regulation of small GTPase mediated signal transduction activation of GTPase activity regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of GTPase activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline