  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CCR3 Antibodies
          Invitrogen
          CCR3 Monoclonal Antibody (5E8), PE-Cyanine5
          View all (34) CCR3 antibodies
          Tech Support
          Cite CCR3 Monoclonal Antibody (5E8), PE-Cyanine5
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CCR3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CCR3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CCR3 Antibody (MA574215) in Flow
          Flow cytometry analysis of CCR3 in human CD193 positive CD45 dim basophils (red-filled) from CD193 negative lymphocytes (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CCR3 (Product # MA574215) using a dilution of 1 μg/mL, followed by PE-Cy 5. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CCR3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CCR3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CCR3 Monoclonal Antibody (5E8), PE-Cyanine5
          Product Details
          MA574215
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          5E8
          Immunogen
          human CD193 transfectants.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine5 PE-Cyanine5 PE-Cyanine5
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          568/666 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CCR3 (C-C chemokine receptor type 3) binds to eotaxin, eotaxin-3, MCP-3, MCP-4, RANTES, and MIP-1 delta. CCR3 trasnduces a signal by increasing the intracellular calcium ions level. It also serves as an alternative co-receptor with CD4 for HIV-1 infection. Other chemokines play important roles in inflammation and are critical for the recruitment of effector immune cells to sites of infection. Chemokines activate leukocytes by binding to G protein coupled receptors. The ever-growing chemokine receptor subtypes can be divided into 2 major groups, CXCR and CCR, based on the 2 major classes of chemokines.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: b-chemokine receptor; C-C CKR-3; CC chemokine receptor 3; CCR-3; chemokine (C-C motif) receptor 3; eosinophil CC chemokine receptor 3; eosinophil eotaxin receptor; MGC102841
          View more View less
          Gene Aliases: C C CKR3; CC-CKR-3; CD193; CKR 3; CKR3; CMKBR3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P51677
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1232
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity protein binding C-C chemokine receptor activity C-C chemokine binding
          Process(es)
          positive regulation of endothelial cell proliferation chemotaxis inflammatory response immune response cellular defense response cell adhesion G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration calcium-mediated signaling positive regulation of angiogenesis cell chemotaxis chemokine-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-bn8h2:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0