  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TNF alpha Antibodies
          Invitrogen
          TNF alpha Monoclonal Antibody (MAb11), Biotin
          View all (221) TNF alpha antibodies
          Tech Support
          Cite TNF alpha Monoclonal Antibody (MAb11), Biotin
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          TNF alpha Antibody (MA574299) in ELISA
          ELISA analysis of TNF alpha. Samples were incubated with monoclonal TNF alpha (Product # MA574299) using a dilution of 5 μg/mL, followed by HRP. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TNF alpha Antibody in ELISA (ELISA)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          MA574299
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          4.1 ng/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Non-human primate, Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MAb11
          Immunogen
          Recombinant human TNF-alpha.
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • HRP
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: APC1 protein; cachectin; cell apoptosis-related protein; DADB-70P7.1; TNF alpha; TNF superfamily; TNF superfamily member 2; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNF-a; TNF-alpha; TNFα; tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; tumor necrosis factor alpha precursor; tumor necrosis factor ligand 1F; tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrotic factor alpha; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DIF; IMD127; TNF-alpha; TNFA; TNFSF2; TNLG1F
          View more View less
          UniProt ID: (Pig) P23563, (Human) P01375
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 397086, (Human) 7124
          View more View less
          Function(s)
          protease binding identical protein binding transcription regulatory region sequence-specific DNA binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding receptor agonist activity histone H3K9ac reader activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter activation of MAPKKK activity activation of MAPK activity microglial cell activation negative regulation of endothelial cell proliferation chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin glucose metabolic process activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process humoral immune response JNK cascade intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to virus vascular endothelial growth factor production negative regulation of alkaline phosphatase activity extracellular matrix organization osteoclast differentiation sequestering of triglyceride cortical actin cytoskeleton organization positive regulation of fever generation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway negative regulation of interleukin-6 production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production receptor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion negative regulation of myosin-light-chain-phosphatase activity negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process negative regulation of protein complex disassembly positive regulation of protein complex disassembly protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron apoptotic process negative regulation of viral genome replication positive regulation of chemokine biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process regulation of fat cell differentiation negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of translational initiation by iron negative regulation of glucose import embryonic digestive tract development positive regulation of cytokine secretion positive regulation of phagocytosis regulation of insulin secretion positive regulation of synaptic transmission regulation of synapse organization defense response to Gram-positive bacterium leukocyte tethering or rolling negative regulation of lipid catabolic process regulation of immunoglobulin secretion positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to glucocorticoid positive regulation of hair follicle development positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of glial cell proliferation positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis negative regulation of branching involved in lung morphogenesis positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade cellular response to amino acid stimulus cellular response to nicotine cellular response to organic cyclic compound positive regulation of podosome assembly endothelial cell apoptotic process protein localization to plasma membrane necroptotic signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of synoviocyte proliferation positive regulation of superoxide dismutase activity positive regulation of beta-amyloid formation positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of establishment of endothelial barrier negative regulation of bicellular tight junction assembly positive regulation of I-kappaB phosphorylation negative regulation of production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of leukocyte adhesion to arterial endothelial cell positive regulation of protein localization to cell surface positive regulation of blood microparticle formation positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of estradiol secretion negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand response to hypoxia positive regulation of cytokine production response to amphetamine negative regulation of L-glutamate transport macrophage activation involved in immune response positive regulation of immunoglobulin production regulation of production of molecular mediator of immune response negative regulation of cytokine production involved in immune response skeletal muscle contraction negative regulation of systemic arterial blood pressure chromatin organization inflammatory response immune response JAK-STAT cascade circadian rhythm negative regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors response to xenobiotic stimulus response to mechanical stimulus response to bacterium response to salt stress response to fructose negative regulation of heart rate positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of lipid storage response to activity calcium-mediated signaling positive regulation of protein complex assembly positive regulation of defense response negative regulation of myelination response to nutrient levels response to lipopolysaccharide positive regulation of chemokine production positive regulation of fractalkine production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-18 production tumor necrosis factor-mediated signaling pathway toll-like receptor 3 signaling pathway response to isolation stress response to macrophage colony-stimulating factor regulation of cell proliferation vasodilation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of programmed cell death regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade negative regulation of blood vessel endothelial cell migration innate immune response response to ethanol negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of action potential positive regulation of cell adhesion positive regulation of mitotic nuclear division negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade response to antibiotic astrocyte activation positive regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of inflammatory response negative regulation of neurogenesis regulation of developmental process modulation of synaptic transmission cognition detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain regulation of secretion positive regulation of protein transport regulation of multicellular organismal process regulation of synaptic transmission, glutamatergic positive regulation of vitamin D biosynthetic process negative regulation of vascular wound healing positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to retinoic acid cellular response to interferon-gamma cellular response to ionizing radiation positive regulation of mononuclear cell migration negative regulation of oxidative phosphorylation inflammatory response to wounding extrinsic apoptotic signaling pathway cellular response to toxic substance liver regeneration negative regulation of bile acid secretion antiviral innate immune response response to Gram-negative bacterium positive regulation of neuroinflammatory response positive regulation of interleukin-33 production response to L-glutamate positive regulation of neutrophil activation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cellular protein localization response to resveratrol cellular response to beta-amyloid response to hydrogen sulfide positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell response to quercetin response to 3,3',5-triiodo-L-thyronine response to gold nanoparticle positive regulation of hepatocyte proliferation regulation of endothelial cell apoptotic process regulation of reactive oxygen species metabolic process positive regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of apoptotic signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-p95z8:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline