  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • P-Selectin (CD62P) Antibodies
          Invitrogen
          CD62P Monoclonal Antibody (AK4), PE-Cyanine5
          View all (61) P-Selectin (CD62P) antibodies
          Tech Support
          Cite CD62P Monoclonal Antibody (AK4), PE-Cyanine5
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD62P Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD62P Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD62P Antibody (MA574376) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD62P in human peripheral blood. Samples were incubated with monoclonal CD62P (Product # MA574376), followed by PE-Cy 5 . {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD62P Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD62P Monoclonal Antibody (AK4), PE-Cyanine5
          Product Details
          MA574376
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          AK4
          Immunogen
          Human platelets.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine5 PE-Cyanine5 PE-Cyanine5
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          568/666 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          P-selectin (Selectin P, GMP-140, LECAM3, CD62 antigen-like family member) is a 140 kDa type 1 transmembrane glycoprotein, and is one of the most commonly studied proteins that regulate cell rolling. P-selectin is stored in the Weibel-Palade bodies of endothelial cells, as well as in a-granules of platelets. From there, it can be rapidly brought to the cell surface after exposure to thrombin, histamine, complement 5a, Ca21 ionophores, or adenosine diphosphate. P-selectin protein redistributes to the plasma membrane during platelet activation and degranulation and mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. P-selectin plays an important role in adhesive processes between leucocytes and endothelial cells, and is a calcium dependent receptor that binds to sialylated forms of Lewis blood group carbohydrate antigens found on neutrophils and monocytes. P-selectin is constitutively expressed in inflammation and contributes to atherogenesis, thrombosis and tissue destruction. Clinically, P-selectin is used to distinguish heparin induced thrombocytopenia with and without thrombosis.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD62 antigen-like family member P; FLJ45155; GMP-140; granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granule membrane protein-140 (GMP-140) precursor; granulocyte membrane protein; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet activation-dependent granule to external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; RP1-86F14.2; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_1; selectin P (granule membrane protein 140kDa antigen CD62) isoform SELP_3; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD62; CD62P; GMP140; GRMP; LECAM3; PADGEM; PSEL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16109
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6403
          View more View less
          Function(s)
          lipopolysaccharide binding integrin binding calcium ion binding protein binding heparin binding sialic acid binding signaling receptor activity fucose binding glycosphingolipid binding calcium-dependent protein binding oligosaccharide binding
          Process(es)
          cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion positive regulation of platelet activation calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules response to lipopolysaccharide regulation of integrin activation response to cytokine defense response to Gram-negative bacterium leukocyte tethering or rolling positive regulation of protein kinase B signaling cell-cell adhesion positive regulation of leukocyte tethering or rolling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-xbl4w:80/100.66.75.228:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0