  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NGFR (CD271) Antibodies
          Invitrogen
          NGFR Monoclonal Antibody (NGFR5), APC-Cyanine7
          View all (93) NGFR (CD271) antibodies
          Tech Support
          Cite NGFR Monoclonal Antibody (NGFR5), APC-Cyanine7
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NGFR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          NGFR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          NGFR Antibody (MA574418) in Flow
          Flow cytometry analysis of NGFR in SK-MEL-30 cells (red); mouse IgG1 isotype control (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal NGFR (Product # MA574418) at a dilution of 4 μL reagent per million cells in 100 μL of cell suspension (red-filled); 5 μg/mL (black), followed by APC-Cy7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NGFR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          NGFR Monoclonal Antibody (NGFR5), APC-Cyanine7
          Product Details
          MA574418
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Cat, Ferret, Human, Non-human primate, Rabbit
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          NGFR5
          Immunogen
          Purified CD271 protein isolated from human melanoma cell line A875.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC-Cyanine7 APC-Cyanine7 APC-Cyanine7
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          653/782 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Neurotrophic factors control the survival, differentiation and maintenance of neurons in the peripheral and central nervous systems, and of other neural crest-derived cell types. Developing sympathetic neurons are absolutely dependent upon nerve growth factor (NGF) during the period of target competition in vivo. Antibodies reacting specifically with NGFR p75 are useful tools in the detection and characterization of NGFR p75, to enhance our understanding of a wide range of phenomena in the development, plasticity and repair of the nervous system.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD271 antigen; low affinity neurotrophin receptor p75NTR; low-affinity nerve growth factor receptor; low-affinity nerve growth factor receptor p75NGFR; low-affinity nerve growth factor receptor p75NGR; NGF receptor; p-75; p75 ICD; p75 ntr; TNFR superfamily, member 16; TNR16; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD271; Gp80-LNGFR; p75(NTR); p75NTR; TNFRSF16
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08138
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4804, (Rabbit) 100349095
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding transmembrane signaling receptor activity death receptor activity protein binding calmodulin binding coreceptor activity small GTPase binding ubiquitin protein ligase binding signaling receptor activity neurotrophin binding nerve growth factor binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          cellular glucose homeostasis intracellular protein transport signal transduction Rho protein signal transduction circadian rhythm negative regulation of cell migration circadian regulation of gene expression dorsal aorta development regulation of cell proliferation glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process neuron apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway presynaptic modulation of chemical synaptic transmission positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis cellular response to beta-amyloid positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-kv5sr:80/100.66.77.199:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline