  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MICA/MICB Antibodies
          Invitrogen
          MICA/MICB Monoclonal Antibody (6D4)
          View all (15) MICA/MICB antibodies
          Tech Support
          Cite MICA/MICB Monoclonal Antibody (6D4)
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MICA/MICB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MICA/MICB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          MICA/MICB Antibody (MA574468) in Flow
          Flow cytometry analysis of MICA/MICB in human HeLa cells (red-filled); leukocytes (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal MICA/MICB (Product # MA574468) at a dilution of 0.3 μg/mL, followed by goat anti-mouse APC. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MICA/MICB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MICA/MICB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          MICA/MICB Monoclonal Antibody (6D4)
          Product Details
          MA574468
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-4 µg/mL
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          6D4
          Immunogen
          Transfected C1R cells expressing MICA.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          MICA encodes the higly polymorphic MHC (HLA) class I chain-related gene A. The protein product is expressed on the cell surface, although unlike canonical class I molecules does not seem to associate with beta-2-microglobulin. It is thought that MICA functions as a stress-induced antigen that is broadly recognized by intestinal epithelial gamma delta T cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cell stress-regulated membrane protein; HLA class I antigen; ligand to the NKG2D receptor; major histocompatibility complex class I chain-related protein A; MHC class I antigen-related protein B; MHC class I chain-related protein A; MHC class I chain-related protein B; MHC class I mic-B antigen; MHC class I related chain A; MHC class I related sequence A; MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX; sMICA; sMICB; soluble MICA; soluble MICB; stress inducible class I homolog; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MIC-A; PERB11.1; PERB11.2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q29983, (Human) Q29980
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 100507436, (Human) 4277
          View more View less
          Function(s)
          protein binding beta-2-microglobulin binding natural killer cell lectin-like receptor binding receptor agonist activity
          Process(es)
          T cell mediated cytotoxicity immune response to tumor cell immune response cellular response to DNA damage stimulus signal transduction response to heat negative regulation of defense response negative regulation of natural killer cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity defense response to bacterium negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity gamma-delta T cell activation regulation of immune response defense response to virus immune response-activating cell surface receptor signaling pathway response to oxidative stress response to retinoic acid negative regulation of defense response to virus by host
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-v4tl5:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline