  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • FLT3 (CD135) Antibodies
          Invitrogen
          FLT3 Monoclonal Antibody (BV10A4), APC
          View all (62) FLT3 (CD135) antibodies
          Tech Support
          Cite FLT3 Monoclonal Antibody (BV10A4), APC
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          FLT3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FLT3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          FLT3 Antibody (MA574631) in Flow
          Flow cytometry analysis of FLT3 in REH cell suspension (10 μl reagent per million cells in 100 μl of cell suspension). Samples were incubated with monoclonal FLT3 (Product # MA574631) using a dilution of 10 µL reagent per million cells in 100 µL of cell suspension, followed by APC. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FLT3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FLT3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          FLT3 Monoclonal Antibody (BV10A4), APC
          Product Details
          MA574631
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          BV10A4
          Immunogen
          BV-173 leukemic cell line.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          FLT3 is a tyrosine protein kinase that is a member of the growth factor receptor tyrosine kinase family. The receptor is activated by binding of the fms-related tyrosine kinase 3 ligand to the extracellular domain, which induces homodimer formation in the plasma membrane leading to autophosphorylation of the receptor. The activated receptor kinase subsequently phosphorylates and activates multiple cytoplasmic effector molecules in pathways involved in apoptosis, proliferation, and differentiation of hematopoietic cells in bone marrow. Mutations that result in the constitutive activation of this receptor result in acute myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD135 antigen; fetal liver kinase 2; FL cytokine receptor; fms related tyrosine kinase 3; fms-like tyrosine kinase 3; growth factor receptor tyrosine kinase type III; OTTHUMP00000214829; RP11-153M24.3; stem cell tyrosine kinase 1
          View more View less
          Gene Aliases: CD135; FLK-2; FLK2; STK1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P36888
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2322
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity cytokine receptor activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding growth factor binding glucocorticoid receptor binding macromolecular complex binding phosphatidylinositol 3-kinase activator activity
          Process(es)
          leukocyte homeostasis myeloid progenitor cell differentiation pro-B cell differentiation cell surface receptor signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway hemopoiesis B cell differentiation common myeloid progenitor cell proliferation vascular endothelial growth factor signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein regulation of apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade lymphocyte proliferation protein autophosphorylation positive regulation of protein kinase B signaling cellular response to cytokine stimulus cellular response to glucocorticoid stimulus dendritic cell differentiation liver regeneration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-x9r6b:80/100.66.78.146:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0