  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Cyclin B1 Antibodies
          Invitrogen
          cyclin B1 Monoclonal Antibody (V152), PE
          View all (55) Cyclin B1 antibodies
          Tech Support
          Cite cyclin B1 Monoclonal Antibody (V152), PE
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          cyclin B1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          cyclin B1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          cyclin B1 Antibody (MA574667) in Flow
          Flow cytometry analysis of cyclin B1 in K562 cells (red); mouse IgG1 isotype control (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal cyclin B1 (Product # MA574667) using a dilution of 6 μg/mL, followed by PE (cyclin B1) and APC. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          cyclin B1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          MA574667
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mammal
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          V152
          Immunogen
          Recombinant His-tagged hamster cyclin B1.
          Conjugate
          PE PE PE
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Cyclins bind to and regulate the activity of the Cyclin dependent protein kinases (CDKs). Cyclin B1 or CCNB1 is a regulatory protein involved in mitosis. It is essential for the control of the cell cycle at the G2/M transition. Cyclin B1 complexes with p34 (cdc2) to form the maturation-promoting factor (MPF). Two alternative transcripts have been found, a constitutively expressed transcript and a cell cycle-regulated transcript, that is expressed predominantly during G2/M phase. Cyclin B1 is not ubiquitinated during G2/M phase, resulting in its steady accumulation during G2 phase, followed by abrupt APC dependent destruction at the end of mitosis. Destruction of Cyclin B1 is required for cell cycle progression. Cyclin B1 is overexpressed in various cancers, including breast, prostate, and non-small cell lung cancer.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: OTTHUMP00000221981; OTTHUMP00000223023
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0