  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD99 Antibodies
          Invitrogen
          CD99 Monoclonal Antibody (3B2/TA8), Pacific Blue™
          View all (94) CD99 antibodies
          Tech Support
          Cite CD99 Monoclonal Antibody (3B2/TA8), Pacific Blue™
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD99 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD99 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD99 Antibody (MA574716) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD99 in human CD99 positive lymphocytes (red-filled); neutrophil granulocytes (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD99 (Product # MA574716) at a dilution of 4 μL reagent/100 μL of peripheral whole blood, followed by Pacific Blue. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD99 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD99 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD99 Monoclonal Antibody (3B2/TA8), Pacific Blue™
          Product Details
          MA574716
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3B2/TA8
          Immunogen
          Human thymocytes.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Pacific Blue™ Pacific Blue™ Pacific Blue™
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          404/455 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD99 (E2, MIC2) is a transmembrane glycoprotein that is involved in regulation of T cell addhesive properties and programmed cell death distinct from typical apoptosis course. CD99 roles are specific to certain stages of T cell differentiation such as corticothymocytes. CD99R isoform expression is restricted in the haematopoietic system to T, NK and myeloid cells.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal 12E7, Y homolog; antigen identified by monoclonal antibodies 12E7, F21 and O13; CD99; cell surface antigen 12E7; cell surface antigen HBA-71; cell surface antigen O13; E2 antigen; MIC2 (monoclonal antibody 12E7); surface antigen MIC2; T-cell surface glycoprotein E2; truncated form of CD99 encoded by GenBank Accession Number M16279; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HBA71; MIC2; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P14209
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4267
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          homotypic cell-cell adhesion T cell extravasation positive regulation of neutrophil extravasation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-dq49p:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline