  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD9 Antibodies
          Invitrogen
          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61), APC-Cyanine7
          View all (71) CD9 antibodies
          Tech Support
          Cite CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61), APC-Cyanine7
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD9 Antibody (MA574729) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD9 in human CD45 negative CD9 positive thrombocytes (red-filled); neutrophil granulocytes (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD9 (Product # MA574729) at a dilution of 5 μg/mL, followed by APC-Cy7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61), APC-Cyanine7
          Product Details
          MA574729
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MEM-61
          Immunogen
          Pre-B cell line NALM-6.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC-Cyanine7 APC-Cyanine7 APC-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          653/782 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD9 antigen is a glycoprotein expressed on the surface of developing B lymphocytes, platelets, monocytes, eosinophils, basophil, stimulated T lymphocytes and by neurons and glial cells in the peripheral nervous system. CD9 belongs to a family of membrane proteins termed tetraspanins which transverse the membrane four times. In pre B cells and platelets, CD9 antigen regulates cell activation and aggregation possibly through an association with the integrin CD41 / CD61 (GPIIb / GPIIIa). CD9 is involved in cell motility, osteoclastogenesis, neurite outgrowth, myotube formation, and sperm-egg fusion, plays roles in cell attachment and proliferation and is necessary for association of heterologous MHC II molecules on the dendritic cell plasma membrane which is important for effective T cell stimulation. CD9 functions in many cellular processes including differentiation, adhesion, and signal transduction, and expression plays a critical role in the suppression of cancer cell motility and metastasis. CD9 is also considered as metastasis suppressor in solid tumors.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 5H9; 5H9 antigen; antigen CD9; BA-2/p24 antigen; BA2; BTCC-1p; CD9 antigen (p24); cell growth-inhibiting gene 2 protein; GIG2; leukocyte antigen MIC3; motility related protein-1; sCD 9; sCD9; soluble CD 9; soluble CD9; tetraspanin-29; Tetraspanin29; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BTCC-1; DRAP-27; MIC3; MRP-1; TSPAN-29; TSPAN29
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P21926
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 928
          View more View less
          Function(s)
          integrin binding protein binding
          Process(es)
          cell adhesion single fertilization fusion of sperm to egg plasma membrane nervous system development glial cell migration oligodendrocyte development myoblast fusion involved in skeletal muscle regeneration cell differentiation platelet activation paranodal junction assembly receptor internalization sperm-egg recognition cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of platelet aggregation regulation of macrophage migration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-v8ns5:80/100.66.75.228:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0