  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD63 Antibodies
          Invitrogen
          CD63 Monoclonal Antibody (MEM-259), PE-Cyanine5
          View all (110) CD63 antibodies
          Tech Support
          Cite CD63 Monoclonal Antibody (MEM-259), PE-Cyanine5
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD63 Antibody (MA574811) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD63 in IgE-activated peripheral blood. Samples were incubated with monoclonal CD63 (Product # MA574811), followed by PE-Cy 5. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD63 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD63 Monoclonal Antibody (MEM-259), PE-Cyanine5
          Product Details
          MA574811
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MEM-259
          Immunogen
          HPB-ALL T cell line.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine5 PE-Cyanine5 PE-Cyanine5
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          568/666 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD63, also known as LAMP-3, is a glycoprotein belonging to the tetraspanin family, primarily located in late endosomes, lysosomes, and secretory vesicles across various cell types. It is expressed intracellularly in resting platelets and basophils, but upon activation, CD63 translocates to the plasma membrane, making it a widely used marker for basophil activation. Unlike basophils, mast cells can expose CD63 without activation. CD63 is expressed on activated platelets, monocytes, macrophages, and granulocytes, as well as endothelial cells, fibroblasts, and smooth muscle cells. It interacts with integrins (such as VLA-3 and VLA-6) and TIMP-1, playing roles in mediating allergic responses, phagocytosis, and cell migration. Additionally, CD63 is involved in the regulation of H/K-ATPase trafficking and ROMK1 channels, and serves as a T-cell costimulation molecule. CD63 expression can be used to predict prognosis in early-stage carcinomas and is identical to the melanoma-associated antigen ME491 and the platelet antigen PTLGP40. Diseases associated with CD63 dysfunction include melanoma and Hermansky-Pudlak Syndrome, highlighting its significance in both immune responses and disease processes.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AD1 antigen; CD 63; CD63; CD63 antigen (melanoma 1 antigen); granulophysin; LAMP-3; CD63; ME491; limp1; melanoma-associated antigen ME491; melanoma-associated antigen MLA1; ocular melanoma-associated antigen; tetraspanin-30; tspan-30; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AD1; HOP-26; ME491; MLA1; OMA81H; Pltgp40; TSPAN30
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08962
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 967
          View more View less
          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding
          Process(es)
          positive regulation of receptor internalization cell-matrix adhesion negative regulation of epithelial cell migration cell migration cell differentiation epithelial cell differentiation endosome to melanosome transport pigmentation positive regulation of cell adhesion positive regulation of endocytosis pigment granule maturation pigment cell differentiation regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of potassium ion transmembrane transport positive regulation of integrin-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0