  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD41/CD61 Antibodies
          Invitrogen
          CD41/CD61 Monoclonal Antibody (PAC-1), PE-Cyanine5
          View all (16) CD41/CD61 antibodies
          Tech Support
          Cite CD41/CD61 Monoclonal Antibody (PAC-1), PE-Cyanine5
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD41/CD61 Antibody (MA574917) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD41/CD61 in human PMA stimulated peripheral blood leukocytes. Samples were incubated with monoclonal CD41/CD61 (Product # MA574917) at a dilution of 4 μL reagent/100 μL of peripheral whole blood (CD45); 5 μg/mL (CD41/CD61), followed by Pacific Blue (CD45) and PE-Cy 5 (CD41/CD61). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD41/CD61 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD41/CD61 Monoclonal Antibody (PAC-1), PE-Cyanine5
          Product Details
          MA574917
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgM, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PAC-1
          Immunogen
          Human platelets.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine5 PE-Cyanine5 PE-Cyanine5
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          568/666 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 8, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD41 is a transmembrane glycoprotein (integrin family) composed of two chains GPIIb alpha (heavy chain; 120 kDa) and GPIIb beta (light chain; 23 kDa). CD61 non-covalently associates with CD41.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alphaIIb protein; antigen CD61; glycoprotein IIIa precursor; GPalpha IIb; Integrin alpha-2b; integrin beta 3; integrin beta chain, beta 3; integrin beta-3; integrin beta-3 subunit; integrin homolog; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61); plate glycoprotein IIIa (GPIIIa); platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb (GPIIb); platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet membrane glycoprotein IIb; platelet membrane glycoprotein IIIa; platelet-specific antigen BAK; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BDPLT16; BDPLT2; BDPLT24; CD41; CD41B; CD61; FMAIT1; FMAIT2; GP2B; GP3A; GPIIb; GPIIIa; GT; GT1; GT2; GTA; HPA3; PPP1R93
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08514, (Human) P05106
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3674, (Human) 3690
          View more View less
          Function(s)
          obsolete cell adhesion receptor activity protein binding signaling receptor activity identical protein binding extracellular matrix binding binding, bridging fibrinogen binding fibronectin binding protease binding protein disulfide isomerase activity protein kinase C binding platelet-derived growth factor receptor binding integrin binding coreceptor activity fibroblast growth factor binding enzyme binding C-X3-C chemokine binding insulin-like growth factor I binding neuregulin binding vascular endothelial growth factor receptor 2 binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of leukocyte migration cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion cell-cell adhesion positive regulation of endothelial cell proliferation embryo implantation blood coagulation regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of fibroblast migration negative regulation of lipid storage negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance response to activity smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration platelet activation positive regulation of cell migration positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell-substrate adhesion negative regulation of lipid transport regulation of protein localization regulation of actin cytoskeleton organization cell adhesion mediated by integrin positive regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of osteoblast proliferation substrate adhesion-dependent cell spreading tube development wound healing, spreading of epidermal cells response to platelet-derived growth factor apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway wound healing apoptotic cell clearance regulation of bone resorption positive regulation of angiogenesis positive regulation of bone resorption viral entry into host cell mesodermal cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of lipoprotein metabolic process regulation of developmental process negative chemotaxis regulation of transport regulation of multicellular organismal process regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of serotonin uptake angiogenesis involved in wound healing positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to mechanical stimulus cellular response to xenobiotic stimulus positive regulation of glomerular mesangial cell proliferation maintenance of postsynaptic specialization structure regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor internalization regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor diffusion trapping positive regulation of adenylate cyclase-inhibiting opioid receptor signaling pathway positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway cellular response to insulin-like growth factor stimulus negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T cell migration
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-v4tl5:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline