  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD150 Antibodies
          Invitrogen
          CD150 Monoclonal Antibody (SLAM.4), APC
          View all (46) CD150 antibodies
          Tech Support
          Cite CD150 Monoclonal Antibody (SLAM.4), APC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD150 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD150 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD150 Antibody (MA575162) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD150 in human CD150 positive lymphocytes (red-filled) from neutrophil granulocytes (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD150 (Product # MA575162) using a dilution of 10 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood, followed by APC. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD150 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD150 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD150 Monoclonal Antibody (SLAM.4), APC
          Product Details
          MA575162
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SLAM.4
          Immunogen
          Human CD150-transfected 300.19 cells.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD150, also known as SLAM (Signaling Lymphocyte Activation Molecule), is a member of the immunoglobulin gene superfamily and plays a crucial role in T cell stimulation and immune cell interactions. It is constitutively expressed on peripheral blood memory T cells, T cell clones, immature thymocytes, and a proportion of B cells. CD150 expression is rapidly upregulated upon activation, particularly on naive T cells, Th1 cells, and activated B cells, which express the membrane-bound, soluble, and cytoplasmic isoforms of SLAM. In T cells, signaling through SLAM induces proliferation and enhances the interferon-gamma response. SLAM is also involved in adhesion between T cells and antigen-presenting cells, facilitating immune cell interactions. Homophilic SLAM-SLAM binding during B to B and B to T cell interactions is suggested to enhance the expansion and differentiation of activated B cells. CD150 serves as a receptor for the measles virus and acts as a co-activator on T and B cells. It interacts with SH2D1A and PTPN11 via its cytoplasmic domain, playing a role in signal transduction. Mutations in the CD150 gene may be associated with X-linked lymphoproliferative disease (XLP), highlighting its importance in immune regulation and disease pathology.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD150 antigen; cSLAM; IPO-3; SLAM family member 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD150; CDw150; IPO3; SLAM
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13291
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6504
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity antigen binding transmembrane signaling receptor activity protein binding signaling receptor activity SH2 domain binding identical protein binding
          Process(es)
          natural killer cell differentiation natural killer cell proliferation negative regulation of cytokine production myeloid dendritic cell activation involved in immune response negative regulation of T cell cytokine production immune response positive regulation of cell proliferation negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-12 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of activated T cell proliferation leukocyte activation positive regulation of JNK cascade lymphocyte activation viral entry into host cell positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of CD40 signaling pathway positive regulation of T-helper 1 cell cytokine production
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0