  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD103 (Integrin alpha E) Antibodies
          Invitrogen
          CD103 Monoclonal Antibody (Ber-ACT8), PE-Cyanine7
          View all (82) CD103 (Integrin alpha E) antibodies
          Tech Support
          Cite CD103 Monoclonal Antibody (Ber-ACT8), PE-Cyanine7
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD103 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD103 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD103 Antibody (MA575220) in Flow
          Flow cytometry analysis of CD103 in peripheral blood mononuclear cells (positive, red); unstained (black-dashed). Samples were incubated with monoclonal CD103 (Product # MA575220) at a dilution of 0.33 μg/mL, followed by PE-Cy 7. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD103 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD103 Monoclonal Antibody (Ber-ACT8), PE-Cyanine7
          Product Details
          MA575220
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          Ber-ACT8
          Immunogen
          HTLV-1 induced human T cell line MAPS16.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          569/780 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD103, also known as ITGAE or Integrin alpha E, is a molecule that non-covalently associates with integrin beta 7 to form a heterodimeric integral membrane protein. This protein is part of the integrin family, characterized by an alpha chain and a beta chain. Specifically, CD103 includes a 150 kDa alpha chain and a 120 kDa beta chain, with the alpha integrin undergoing post-translational cleavage in the extracellular domain to yield disulfide-linked heavy and light chains. CD103 is primarily expressed on mucosa-associated T lymphocytes, intraepithelial lymphocytes (IELs), and activated cells, as well as a subset of TGF beta-1 cells. It is preferentially found in human intestinal IELs, where it plays a role in adhesion and may serve as an accessory molecule for IEL activation. CD103 binds to epithelial cell antigen E-cadherin, mediating the homing of lymphocytes to the intestinal epithelium. In peripheral blood and lymphoid organs, CD103 is expressed by 0.5 to 2% of resting lymphocytes, and its expression can be upregulated in vitro by stimulating human T cells with mitogens. CD103 is also expressed by hairy cell leukemia (HCL) and some chronic B cell lymphocytic leukemias. The CD103 antibody stains a few bone marrow cells and, rarely, peripheral blood lymphocytes. Diseases associated with CD103 dysfunction include hairy cell leukemia and splenic marginal zone lymphoma.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide; DC; DCs; HML-1 antigen; human mucosal lymphocyte antigen 1, alpha polypeptide; integrin alpha-IEL; integrin, alpha E (antigen CD103, human mucosal lymphocyte antigen 1; alpha polypeptide); Intregrin alpha E2; MGC141996; mucosal lymphocyte 1 antigen
          View more View less
          Gene Aliases: CD103; HUMINAE
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P38570
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3682
          View more View less
          Function(s)
          signaling receptor activity
          Process(es)
          cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-pj9bv:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0