Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MAVS Antibodies

          Invitrogen

          MAVS Polyclonal Antibody

          View all (37) MAVS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MAVS Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MAVS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MAVS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MAVS Antibody (PA5-17271) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of MAVS in an A20 cell using a MAVS polyclonal antibody (Product # PA5-17271) (green) showing colocalization with mitochondria that have been labeled with a mitochondrial fluorescent red dye. DNA is labeled using a fluorescent blue dye. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MAVS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAVS Antibody in Western Blot (WB)
          MAVS Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-17271

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Cys140 of mouse MAVS/VISA
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          0.01M HEPES, pH 7.5, with 0.15M NaCl, 100µg/mL BSA, 50% glycerol

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10982305

          Product Specific Information

          It is not recommended to aliquot this antibody.

          Target Information

          Two distinct signaling pathways activate the host innate immunity against viral infection. One pathway is reliant on members of the Toll-like receptor (TLR) family while the other uses the RNA helicase RIG-I as a receptor for intracellular viral double-stranded RNA as a trigger for the immune response. MAVS is a mitochondrial membrane protein that was identified as a critical component in the IFN beta signaling pathways that recruits IRF-3 to RIG-I, leading to its activation and that of NF-kappa-B. MAVS is also thought to interact with other components of the innate immune pathway such as the TLR adapter protein TRIF, TRAF2 and TRAF6. MAVS also interacts with the IKK-alpha, IKK-beta and IKK-iota kinases through its C-terminal region. Cleavage of this region by the Hepatitis C virus (HCV) protease allows HCV to escape the host immune system. Multiple isoforms of MAVS are known to exist.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CARD adapter inducing interferon beta; Cardif; IFN-beta promoter stimulator-1; Interferon beta promoter stimulator protein 1; interferon-beta promoter stimulator protein 1; IPS-1; MAVS; mitochondrial anti-viral signaling protein; Mitochondrial antiviral-signaling protein; virus-induced signaling adapter; virus-induced signaling adaptor; Virus-induced-signaling adapter; VISA

          View more View less

          Gene Aliases: cardif; D430028G21Rik; IPS-1; Ips1; Mavs; Visa

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q8VCF0, (Rat) Q66HG9

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 228607, (Rat) 311430

          View more View less

          Function(s)
          signal transducer activity protein binding protein kinase binding CARD domain binding
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation activation of innate immune response positive regulation of defense response to virus by host immune system process signal transduction positive regulation of type I interferon production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of protein import into nucleus, translocation RIG-I signaling pathway defense response to bacterium positive regulation of transcription factor import into nucleus positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of viral genome replication innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity defense response to virus positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway cellular response to exogenous dsRNA positive regulation of chemokine (C-C motif) ligand 5 production positive regulation of IP-10 production regulation of peroxisome organization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline