  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Granzyme B Antibodies
          Invitrogen
          Granzyme B Monoclonal Antibody (GB12), PE
          10 Published Figures
          75 References
          View all (104) Granzyme B antibodies
          Tech Support
          Cite Granzyme B Monoclonal Antibody (GB12), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Published Figures (10)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 10
          Granzyme B Antibody (MHGB04) in Flow
          PLoS pathogens 2018 - Fig 6 Sepsis-induces NK-cell-intrinsic functional impairments of Ly49H and Ly49D receptors. (A) Experimental Design. Splenocytes (day 2 post-surgery) were either incubated with: m157-Tg or WT cells for 6 hrs in the presence of monensin to determine ligand-induced degranulation; with m157 and WT cells for 18 hrs to determine in vitro killing; or 8 hrs stimulation with plate-bound antibody and BFA to det... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          MHGB04
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          -
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          View 60 publications 60 publications
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 14 publications 14 publications
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Dog, Human, Mouse, Rhesus monkey
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          GB12
          Immunogen
          Human Granzyme B.
          Conjugate
          PE PE PE
          • APC 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.15 mg/mL
          Amount
          75 µg
          Purification
          purified
          Storage buffer
          PBS with 10% sucrose, 4mg/mL BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_10372671
          Product Specific Information
          According to the literature this antibody recognizes granzyme B1 . Each lot is tested by flow cytometry using peripheral blood leukocytes. Based on this testing it is recommended that 5 µL of antibody be used per 1 x 10^6 cells.
          For R-PE conjugates excitation 488 nm/peak emission 575 nm. Matching isotype control is available: Ms IgG1 R-PE #MG104.
          Target Information
          Granzyme B is a member of the granzyme serine protease family, and is found in the granules of cytotoxic T cells and NK cells. Granzyme B has been described as CGL1 (cathepsin G-like-1), a serine protease expressed only in cytotoxic T-lymphocytes after cell activation, and CTLA-1 (cytotoxic T lymphocyte-associated serine esterase 1) based on identification of mRNA in various cytotoxic T cells, but not observed in non-cytotoxic lymphoid cells. Granzyme B is crucial for the rapid induction of target cell death by apoptosis, induced by interaction with cytotoxic T cells. The receptor involved in this process has been identified as mannose 6-phosphate receptor which functions as a death receptor for Granzyme B during cytotoxic T cell-induced apoptosis. Granzyme B enters target cells to cleave caspase-3 and initiate the caspase cascade leading to DNA fragmentation and apoptosis. Granzyme B can also act through a mitochondrial apoptosis pathway by cleaving the Bid protein. Granzymes are neutral serine proteases, which are stored in specialized lytic granules of cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and in natural killer (NK) cells. A number of granzymes (A to G) have been isolated and cloned from mouse CTLs and NK cells, however in man, fewer have been cloned and identified.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alternatively spliced; C11; Cathepsin G-like 1; CTLA-1; CTSGL1; cytotoxic serine protease B; Cytotoxic T lymphocyte associated serine esterase 1; Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 2; fragmentin 2; Fragmentin-2; Granzyme B; granzyme B (granzyme 2, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 1); Granzyme-2; GranzymeB; HLP; Human lymphocyte protein; Human lymphocyte protein (Hlp); Lymphocyte protease; OTTHUMP00000028189; proteolytic serine esterase; SECT; serine protease; serine protease-like protein precursor; T-cell serine protease 1-3E
          View more View less
          Gene Aliases: C11; CCPI; CGL-1; CGL1; CSP-B; CSPB; CTLA1; CTSGL1; GRB; GZMB; HLP; SECT
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10144
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3002
          View more View less
          Function(s)
          serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity
          Process(es)
          plasma membrane repair positive regulation of immune response to tumor cell proteolysis apoptotic process protein secretion negative regulation of translation killing of cells of other organism natural killer cell mediated cytotoxicity ceramide biosynthetic process proteolysis involved in cellular protein catabolic process protein maturation pyroptosis granzyme-mediated programmed cell death signaling pathway pyroptotic cell death positive regulation of establishment of protein localization to mitochondrion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline