Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STARD3 Antibodies

          Proteintech

          MLN64 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (5) STARD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MLN64 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          MLN64 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MLN64 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MLN64 Antibody (20292-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol ) fixed MCF-7 cells using 20292-1-AP (MLN64 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MLN64 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MLN64 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MLN64 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MLN64 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MLN64 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MLN64 Antibody in Western Blot (WB)
          MLN64 Antibody in Western Blot (WB)
          MLN64 Antibody in Western Blot (WB)
          MLN64 Antibody in Western Blot (WB)
          MLN64 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          MLN64 Polyclonal Antibody

          Product Details

          20292-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          MLN64 Fusion Protein Ag14061 (170-445 aa encoded by BC008747)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.15 mg/mL

          Amount

          22.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: DFKVLPQEA EEERWYLAAQ VAVARGPLLF SGALSEGQFY SPPESFAGSD NESDEEVAGK KSFSAQEREY IRQGKEATAV VDQILAQEEN WKFEKNNEYG DTVYTIEVPF HGKTFILKTF LPCPAELVYQ EVILQPERMV LWNKTVTACQ ILQRVEDNTL ISYDVSAGAA GGVVSPRDFV NVRRIERRRD RYLSSGIATS HSAKPPTHKY VRGENGPGGF IVLKSASNPR VCTFVWILNT DLKGRLPRYL IHQSLAATMF EFAFHLRQRI SELGARA (170-445 aa encoded by BC008747 )

          Target Information

          The steroidogenic acute regulatory (StAR) protein facilitates the movement of cholesterol from the outer to inner mitochondrial membrane in adrenal and gonadal cells, fostering steroid biosynthesis. MLN64 is a 445-amino acid protein of unknown function. When 218 amino-terminal residues of MLN64 are deleted, the resulting N-218 MLN64 has 37% amino acid identity with StAR and 50% of StAR's steroidogenic activity in transfected cells. Bacterially expressed N-218 MLN64 exerts StAR-like activity to promote the transfer of cholesterol from the outer to inner mitochondrial membrane in vitro. The presence of a protease-resistant domain and a protease-sensitive carboxy-terminal domain in N-218 MLN64 is similar to the organization of StAR. However, as MLN64 never enters the mitochondria, the protease-resistant domain of MLN64 cannot be a mitochondrial pause-transfer sequence, as has been proposed for StAR.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Metastatic lymph node gene 64 protein; metastatic lymph node protein 64; MLN 64; Protein CAB1; Protein ES 64; Protein MLN 64; StAR-related lipid transfer (START) domain containing 3; StAR-related lipid transfer protein 3; StARD3; START domain containing 3; START domain-containing protein 3; steroidogenic acute regulatory protein related; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CAB1; Es64; MLN64; STARD3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14849, (Mouse) Q61542

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10948, (Mouse) 59045, (Rat) 363675

          View more View less

          Function(s)
          protein binding lipid binding cholesterol binding protein homodimerization activity intermembrane cholesterol transfer activity molecular_function cholesterol transporter activity
          Process(es)
          steroid biosynthetic process progesterone biosynthetic process transport lipid transport cholesterol transport lipid metabolic process mitochondrial transport steroid metabolic process cholesterol metabolic process small molecule metabolic process vesicle tethering to endoplasmic reticulum
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline