Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • MSH2 Antibodies

          Bethyl Laboratories

          MSH2 Polyclonal Antibody

          View all (57) MSH2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MSH2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          MSH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MSH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MSH2 Antibody (A300-452A-T) in IHC (P)

          Detection of mouse MSH2 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of mouse renal cell carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-MSH2 (Product # A300-452A) (Lot 2) used at a dilution of 1:1,000 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MSH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MSH2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MSH2 Antibody in Western Blot (WB)
          MSH2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          MSH2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          A300-452A-T

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 875 and the C-terminus (residue 934) of human mutS homolog 2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          tris citrate/phosphate, pH 7-8

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Target Information

          Plays a role in neurogenesis and neuronal migration. Necessary for correct formation of mitotic spindles and chromosome separation during mitosis. Necessary for cytokinesis and cell proliferation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DNA mismatch repair protein Msh2; DNA mismatch repair protein Msh2 transcript; Frameshift mutation results in premature stop; hMSH2; homolog of S. cerevisiae Msh2p [Swiss-Prot accession number P25847] and bacterial MutS proteins [Swiss-Prot accession numbers P23909, P10339, and P27345]; Insertion mutation results in premature stop; Msh2p; mutation causes premature stop; mutS homolog 2, colon cancer, nonpolyposis type 1; MutS protein homolog 2; MutS-like 2; premature stop codon due to mutation; The base insertion results in premature stop; The deletion results in premature stop.; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI788990; COCA1; FCC1; hMSH2; HNPCC; HNPCC1; LCFS2; LYNCH1; MMRCS2; MSH-2; MSH2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P43246, (Mouse) P43247

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4436, (Mouse) 17685

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding four-way junction DNA binding DNA binding chromatin binding damaged DNA binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding protein binding ATP binding enzyme activator activity DNA-dependent ATPase activity ATPase activity centromeric DNA binding mismatched DNA binding guanine/thymine mispair binding dinucleotide insertion or deletion binding single guanine insertion binding single thymine insertion binding dinucleotide repeat insertion binding oxidized purine DNA binding MutLalpha complex binding protein homodimerization activity ADP binding ATP-dependent DNA damage sensor activity Y-form DNA binding heteroduplex DNA loop binding double-strand/single-strand DNA junction binding protein C-terminus binding enzyme binding protein kinase binding single base insertion or deletion binding DNA metabolism protein
          Process(es)
          in utero embryonic development somatic recombination of immunoglobulin genes involved in immune response oxidative phosphorylation DNA repair mismatch repair postreplication repair double-strand break repair mitotic recombination cellular response to DNA damage stimulus germ cell development determination of adult lifespan male gonad development intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to X-ray response to UV-B somatic hypermutation of immunoglobulin genes somatic recombination of immunoglobulin gene segments B cell mediated immunity B cell differentiation intra-S DNA damage checkpoint intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator negative regulation of neuron apoptotic process maintenance of DNA repeat elements isotype switching negative regulation of DNA recombination positive regulation of isotype switching to IgA isotypes positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of cell cycle meiotic mismatch repair meiotic gene conversion cell cycle cell cycle arrest reciprocal meiotic recombination negative regulation of reciprocal meiotic recombination positive regulation of helicase activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline