  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-DR/DP/DQ Antibodies
          NeoBiotechnologies
          HLA-Pan (MHC II) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rHLA-Pan, 3475)
          View all (27) HLA-DR/DP/DQ antibodies
          Tech Support
          Cite HLA-Pan (MHC II) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rHLA-Pan, 3475)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          HLA-Pan (MHC II) Antibody (MSM2-3475-P0) in ICC/IF
          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of human Raji cells using HLA-Pan (MHC II) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MSM2-3475-P1) followed by goat anti-mouse IgG-CF488 (green). Nuclear counterstain is RedDot.. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Western Blot (WB)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          HLA-Pan (MHC II) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          HLA-Pan (MHC II) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rHLA-Pan, 3475)
          Product Details
          MSM2-3475-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          rHLA-Pan, 3475
          Immunogen
          Non-T, non-B human acute lymphoblastic leukemia REH6 cells
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          MHC class II molecules are transmembrane glycoproteins composed of an alpha chain (36 kDa) and a beta chain (27 kDa). They are expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides and present them to T-helper cells. They therefore have a critical role in the initiation of the immune response.
          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cell surface glycoprotein; integral membrane protein; class II HLA histocompatibility antigen; DP beta 1 domain protein; DR beta-5; DR2-beta-2; DR7 beta-chain glycoprotein; DRB1; DRB52; DRw53 beta-chain glycoprotein; Dw2; ERLA-005; FLJ75017; FLJ76359; histocompatibility antigen HLA-DR alpha; HLA class II histocompatibility antigen, DP beta 1 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DP(W4) beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DQ beta 1 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 3 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 4 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR beta 5 chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DR-5 beta chain; HLA class II histocompatibility antigen, DRB1 beta chain; HLA DP4 beta-chain; HLA DRB3; HLA-D; HLA-DP histocompatibility type, beta-1 subunit; HLA-DQ; HLA-DQ-beta-1 cell surface glycoprotein; HLA-DQB1; HLA-DR; HLA-DR alpha-chain; hla-dr antigen alpha chain; hla-dr antigen beta chain; hla-dr antigen heavy chain; HLA-DR-alpha chain precursor; HLA-DR-beta chain; HLA-DR11-14N allele; HLA-DRA; HLA-DRB1; human leucocyte antigen; human leucocyte antigen DRB1; human leucocyte antigen DRB3; Human leukocyte antigen DRB1; leukocyte antigen; light chain; lymphocyte antigen DRB1; major histocompatibility complex, class II, DRB3; MHC Class 2; MHC class II; MHC class II antigen; MHC class II antigen DPB1; MHC class II antigen DQB1; MHC class II antigen DR beta 3 chain; MHC class II antigen DRA; MHC class II antigen DRB3; MHC class II antigen DRB4; MHC class II antigen DRB5; MHC class II antigen HLA-DQ-beta-1; MHC class II DQ beta chain; MHC class II DQ-beta protein precursor; MHC class II DQ3.1ER protein; MHC class II DR beta chain; MHC class II HLA-DP-beta-1; MHC class II HLA-DQ beta glycoprotein; MHC class II HLA-DR beta 1 chain; MHC class II HLA-DR beta 3 chain; MHC class II HLA-DR4 protein; MHC class II HLA-DR4/w53 protein; MHC class II protein; MHC DQ beta protein precursor; MHC DQ-beta chain; MHC DQw1-beta surface glycoprotein; MHC DR beta protein precursor; MHC DR-beta; MHC DR7-beta-1 chain; MHC DR7-beta-2 chain; MHC HLA DPB1; MHC HLA DR5 cell surface glycoprotein beta chain precursor; MHC HLA-D; MHC HLA-DC-beta chain precursor; MHC HLA-DPw4b-beta chain precursor; MHC HLA-DQ-beta cell surface glycoprotein; MHC HLA-DQ-beta chain precursor old gene name 'HLA-DQB'; MHC HLA-DQ-beta precursor; MHC HLA-DQB1-beta protein; MHC HLA-DR-beta chain; MHC HLA-DR-beta chain precursor; MHC HLA-DR-beta chain precursor old gene name 'HLA-DRA1'; MHC HLA-DR-beta surface glycoprotein; MHC HLA-DR-beta-1 chain; MHC HLA-DR-beta-1 precursor; MHC HLA-DR-beta-2 precursor; MHC HLA-DR1-beta; MHC HLA-DR2 (non-Dw2/non-Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw12)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(Dw2)b glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DR2(non-Dw2/non-Dw12)a glycoprotein beta-chain; MHC HLA-DRQ-beta chain; MHC HLA-DRw10-beta-2 protein precursor; MHC HLA-SB-beta chain I; MHC II HLA; SB-beta chain; unnamed protein product; XXbac-BPG161M6.1
          View more View less
          Gene Aliases: CELIAC1; DPB1; DR4; DRB1; DRB3; DRB4; DRB5; HLA-DP; HLA-DP1B; HLA-DPB; HLA-DPB1; HLA-DQB; HLA-DQB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DR4B; HLA-DRA; HLA-DRA1; HLA-DRB; HLA-DRB1; HLA-DRB3; HLA-DRB3*; HLA-DRB4; HLA-DRB4*; HLA-DRB5; HLA-DRB5*; IDDM1; SS1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P79608, (Human) P01920, (Human) P01903, (Human) P01911, (Human) P79483, (Human) P13762, (Human) Q30154
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3115, (Human) 3119, (Human) 3122, (Human) 3123, (Human) 3125, (Human) 3126, (Human) 3127
          View more View less
          Function(s)
          protein binding MHC class II protein complex binding peptide antigen binding MHC class II receptor activity polysaccharide binding T cell receptor binding structural constituent of cytoskeleton CD4 receptor binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process peptide antigen assembly with MHC class II protein complex antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II immune response antigen processing and presentation antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of T cell proliferation positive regulation of immune response T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation positive regulation of T cell mediated cytotoxicity myeloid dendritic cell antigen processing and presentation antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation positive regulation of memory T cell differentiation regulation of T-helper cell differentiation cognition positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell signal transduction humoral immune response positive regulation of protein phosphorylation inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus cytoskeleton organization epidermis development detection of bacterium macrophage differentiation regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-4 production negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of kinase activity positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus T-helper 1 type immune response negative regulation of T cell proliferation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade positive regulation of monocyte differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of viral entry into host cell protein tetramerization positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline