  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Melan-A Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Monoclonal Antibody (A103, T311, HMB45)
          View all (82) Melan-A antibodies
          Tech Support
          Cite Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Monoclonal Antibody (A103, T311, HMB45)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Antibody (MSM2-702-P1ABX) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Melanoma stained with Melanoma Marker Monoclonal Antibody (A103 +T311 +HMB45). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Antibody in Western Blot (WB)
          Melanoma Marker (MART-1 + Tyrosinase + gp100) Monoclonal Antibody (A103, T311, HMB45)
          Product Details
          MSM2-702-P1ABX
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          2-4 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          A103, T311, HMB45
          Immunogen
          Recombinant hMART-1 protein (A103). Recombinant tyrosinase protein (T311). Extract of pigmented melanoma metastases from lymph nodes (HMB45)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          MART1 is involved in melanosome biogenesis by ensuring the stability of GPR143. Plays a vital role in the expression, stability, trafficking, and processing of melanocyte protein PMEL, which is critical to the formation of stage II melanosomes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Antigen LB39-AA; Antigen SK29-AA; epididymis secretory sperm binding protein; MART-1; melanoma antigen recognized by T-cells; Melanoma antigen recognized by T-cells 1; MLANA; Protein Melan-A; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MART-1; MART1; MLANA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q16655
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2315
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline