  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD11a Antibodies
          MUbio
          CD11a, Integrin alpha-L Monoclonal Antibody (NKI (SPV)-L1)
          View all (102) CD11a antibodies
          Tech Support
          Cite CD11a, Integrin alpha-L Monoclonal Antibody (NKI (SPV)-L1)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          MUB2056P
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          NKI (SPV)-L1
          Immunogen
          CD11a, Integrin alpha-L
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The antibody NKI (SPV)-L1 is directed against human CD11a. The antibody is reported to inhibit the cytolytic activity of various human cytotoxic T-cell clones including HG-38 and HG-31.
          Human tonsil is suitable for use as a positive control tissue.
          The antibody may be stored at 4°C. For prolonged storage prepare appropriate aliquots and store at or below -20°C. Prior to use, an aliquot is thawed slowly in the dark at ambient temperature, spun down again and used to prepare working dilutions by adding sterile phosphate buffered saline (PBS, pH 7.2). Repeated thawing and freezing should be avoided. Working dilutions should be stored at 4°C, not refrozen, and preferably used the same day. If a slight precipitation occurs upon storage, this should be removed by centrifugation. It will not affect the performance or the concentration of the product.
          Target Information
          CD11a (LFA-1 alpha, ITGAL) together with CD18 constitute leukocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), the alphaLbeta2 integrin. CD11a is implicated in activation of LFA-1 complex. CD11a plays a central role in leukocyte intercellular adhesion through interactions with its ligands, ICAMs 1-3 (intercellular adhesion molecules 1 through 3), and also functions in lymphocyte costimulatory signaling. CD11a is expressed on the plasma membrane of leukocytes in a low-affinity conformation. Cell stimulation by chemokines or other signals leads to induction the high-affinity conformation, which supports tight binding of CD11a to its ligands, the intercellular adhesion molecules ICAM-1, -2, -3. CD11a is thus involved in interaction of various immune cells and in their tissue-specific settlement, but participates also in control of cell differentiation and proliferation and of T-cell effector functions. Blocking of CD11a function by specific antibodies or small molecules has become an important therapeutic approach in treatment of multiple inflammatory diseases. For example, humanized anti- CD11a antibody Efalizumab (Raptiva) is being used to interfere with T cell migration to sites of inflammation, binding of cholesterol-lowering drug simvastatin to CD11a allosteric site leads to immunomodulation and increase in lymphocytic cholinergic activity. Two transcript variants encoding different isoforms of CD11a have been found. Diseases associated with CD11a dysfunction include benign cephalic histiocytosis and leukocyte adhesion deficiency.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; antigen CD11A p180; CD11 antigen-like family member A; CD11a; Integrin alpha-L; integrin alphaL; integrin gene promoter; integrin, alpha L (antigen CD11A (p180), lymphocyte function-associated antigen 1; alpha polypeptide); Leukocyte adhesion glycoprotein LFA-1 alpha chain; Leukocyte function-associated molecule 1 alpha chain; LFA-1 alpha; LFA-1A; lymphocyte function-associated antigen 1, alpha polypeptide; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD11A; ITGAL; LFA-1; LFA1A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20701
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3683
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ICAM-3 receptor activity signaling receptor activity macromolecular complex binding metal ion binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell phagocytosis inflammatory response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction integrin-mediated signaling pathway memory T cell extravasation T cell activation receptor clustering cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline