Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NGF Antibodies

          Invitrogen

          NGF Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (56) NGF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NGF Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (1)
          NGF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NGF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NGF Antibody (PA1-18377) in WB

          Life science alliance 2022 - Figure S4. Supplementary figure 4. (A) Gene ontology term enrichment classification of transcripts up-regulated in human liver carcinoma HePG2 cells silenced for hnRNP E1. RNA-Seq data extracted from the ENCODE project ENCSR603TCV & ENCSR635FRH. (B) Gene ontology term enrichment classification of transcripts up-regulated in 4T1 cells treated with TGFbeta for 24 h. RNA-seq data extracted from GSE110912 . (C)... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NGF Antibody in Western Blot (WB)
          NGF Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-18377

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1-3 µg/mL
          -

          Neutralization (Neu)

          1-3 µg/mL
          -

          Inhibition Assays (Inhibition)

          1-3 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Avian, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Native mouse beta NGF purified from submaxillary salivary gland.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Amount

          500 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2236025

          Product Specific Information

          Reconstitute in 500 µL of sterile, ultrapure water. Centrifuge to remove any insoluble material. Store lyophilized antibody at 2-8 °C. After reconstitution keep aliquots at -20 °C to -80 °C for a higher stability, and at 4 °C with an appropriate antibacterial agent. Avoid repetitive freeze/thaw cycles. Glycerol (1:1) may be added for an additional stability.

          Target Information

          Nerve growth factor (NGF) influences the survival and differentiation of a variety of neuronal and nonneuronal cells. The actions of this polypeptide result from binding to specific cell surface receptors which are present as both high and low affinity sites. Although both types of receptor bind NGF only the high affinity form is capable of signal transduction. Cross-linking studies with 125I-NGF have shown that the high affinity receptor of rat PC12 cells forms an Mr 158,000 complex with NGF while the low affinity receptor forms an Mr 100,000 complex. Full length cDNA clones for both the human and rat NGF receptor genes have been produced and sequenced, revealing greater than 90% homology between the two species. NGF exhibits nerve growth stimulating activity and is involved in the regulation of growth and the differentiation of sympathetic and certain sensory neurons. Further, NGF stimulates division and differentiation of sympathetic and embryonic sensory neurons. Mutations in the NGF gene have been associated with hereditary sensory and autonomic neuropathy, type 5 (HSAN5), and dysregulation of NGF gene expression is associated with allergic rhinitis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: B nerve growth factor; b-NGF; beta ngf; Beta-nerve growth factor; Beta-NGF; BetaNGF; bNGF; MGC161426; MGC161428; Nerve growth factor; nerve growth factor (beta polypeptide); nerve growth factor, beta; nerve growth factor, beta subunit; NGF b; NGF β; NGFB; NGFbeta; NGFβ; pro-nerve growth factor long; unnamed protein product; β nerve growth factor; β NGF; βNGF

          View more View less

          Gene Aliases: Beta-NGF; HSAN5; NGF; NGFB

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01138, (Mouse) P01139, (Rat) P25427

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4803, (Mouse) 18049, (Rat) 310738

          View more View less

          Function(s)
          enzyme inhibitor activity receptor binding nerve growth factor receptor binding protein binding growth factor activity metalloendopeptidase inhibitor activity lipid binding cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process transmembrane receptor protein tyrosine kinase activator activity peptidase inhibitor activity death receptor agonist activity receptor signaling protein activity molecular_function neurotrophic factor
          Process(es)
          signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway peripheral nervous system development circadian rhythm negative regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors positive regulation of gene expression positive regulation of neuron projection development positive regulation of neuron maturation sensory perception of pain nerve development neuron projection development positive regulation of protein ubiquitination nerve growth factor signaling pathway negative regulation of neuron apoptotic process regulation of neuron differentiation positive regulation of neuron differentiation positive regulation of axon extension positive regulation of Ras protein signal transduction regulation of neurotransmitter secretion neurotrophin TRK receptor signaling pathway positive regulation of collateral sprouting axon extension neuron projection morphogenesis modulation of synaptic transmission regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol neuron apoptotic process positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand cell-cell signaling memory positive regulation of cell proliferation adult locomotory behavior negative regulation of peptidase activity negative regulation of endopeptidase activity positive regulation of cell growth positive regulation of protein autophosphorylation intracellular signal transduction positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway cellular response to acid chemical positive regulation of stem cell proliferation negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process inflammatory response aging response to radiation response to mechanical stimulus response to organic substance response to ozone response to organic cyclic compound response to lipopolysaccharide response to nicotine response to drug response to peptide hormone response to glucocorticoid response to electrical stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-b97mm:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0