Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • NOTCH2 Antibodies

          Rockland

          NOTCH 2 Polyclonal Antibody

          View all (25) NOTCH2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NOTCH 2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          NOTCH 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NOTCH 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NOTCH 2 Antibody (100-401-408S) in IHC (P)

          Rocklands anti-NOTCH 2 antibody was diluted 1:500 to detect NOTCH 2 in human liver tissue. Tissue was formalin fixed and paraffin embedded. No pre-treatment of sample was required. The image shows the localization of antibody as the precipitated red signal, with a hematoxylin purple nuclear counter stain. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NOTCH 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NOTCH 2 Antibody in Western Blot (WB)
          NOTCH 2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          100-401-408S

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:400-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500
          -

          ELISA (ELISA)

          1:20,000-1:100,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:400-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          This whole rabbit serum was prepared by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to amino acid residues of human Notch 2 located near the N-terminal sequence of the cleaved N intracellular domain (NICD).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          80 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Storage buffer

          0.02M potassium phosphate/whole serum, pH 7.2, with 0.15M NaCl

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Store vial at -20° C prior to opening. Aliquot contents and freeze at -20° C or below for extended storage. Avoid cycles of freezing and thawing. Centrifuge product if not completely clear after standing at room temperature. This product is stable for several weeks at 4° C as an undiluted liquid. Dilute only prior to immediate use.

          This antiserum is directed against human NOTCH2. The immunogen epitope is only exposed after gamma secretase cleavage and is not accessible in the uncleaved form. Based on sequences, we expect this antibody to react as well with rat and mouse NOTCH 2. Only one amino acid difference (conservative) occurs in mouse and rat.

          Target Information

          Neurogenic locus notch homolog protein 2 (NOTCH2) is a highly conserved Notch signaling pathway protein. NOTCH2 is a type 1 transmembrane protein with an extracellular domain consisting of multiple epidermal growth factor-like (EGF) repeats, and an intracellular domain consisting of multiple, different domain types. NOTCH2 functions as a receptor for membrane-bound ligands Jagged1, Jagged2 and Delta1 to regulate cell-fate determination. Defects in NOTCH2 are the cause of Alagille syndrome type 2 (ALGS2). Alagille syndrome is an autosomal dominant multisystem disorder defined clinically by hepatic bile duct paucity and cholestasis in association with cardiac, skeletal, and ophthalmologic manifestations. There are characteristic facial features and less frequent clinical involvement of the renal and vascular systems.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: membrane bound receptor; Neurogenic locus notch homolog protein 2; Notch 2; Notch homolog 2; putative cell-fate determining protein; transmembrane protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AGS2; HJCYS; hN2; NOTCH2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q04721

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4853

          View more View less

          Function(s)
          transcription coactivator activity calcium ion binding protein binding enzyme binding signaling receptor activity NF-kappaB binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development cell fate determination liver development placenta development heart looping morphogenesis of an epithelial sheet marginal zone B cell differentiation inflammatory response to antigenic stimulus atrioventricular node development pulmonary valve morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process humoral immune response Notch signaling pathway determination of left/right symmetry nervous system development axon guidance cell proliferation positive regulation of cell proliferation organ morphogenesis negative regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression positive regulation of keratinocyte proliferation hemopoiesis cell differentiation embryonic limb morphogenesis BMP signaling pathway positive regulation of BMP signaling pathway multicellular organism growth intracellular signal transduction intrahepatic bile duct development wound healing defense response to bacterium regulation of apoptotic process myeloid dendritic cell differentiation positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of Ras protein signal transduction bone remodeling regulation of developmental process positive regulation of smooth muscle cell differentiation cardiac septum morphogenesis atrial septum morphogenesis placenta blood vessel development ciliary body morphogenesis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade left/right axis specification cellular response to tumor cell proximal tubule development glomerular visceral epithelial cell development glomerular capillary formation hepatocyte proliferation liver morphogenesis positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of hemopoiesis cholangiocyte proliferation regulation of osteoclast development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline