  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HIST1H2BC Antibodies
          Invitrogen
          Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Polyclonal Antibody
          View all (17) HIST1H2BC antibodies
          Tech Support
          Cite Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Antibody (PA5-121437) in ICC/IF
          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of HIST1H2BC using Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Polyclonal Antibody (Product # PA5-121437) at a dilution of 1:20 in Hela cells performed on a Leica BondTM system. The cells were fixed in 4% formaldehyde, permeabilized using 0.2% Triton X-100 and blocked with 10% normal goat serum 30 min at RT. Then primary antibody (1% BSA) was incubated at 4°C overnight. The... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Mono-Methyl-HIST1H2BC (Lys15) Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-121437
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:10-1:100
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Synthesized peptide derived from Human Histone H2B type 1-C/E/F/G/I protein (9-20aa)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.13 mg/mL
          Amount
          13 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.03% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C or -80°C if preferred
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915009
          Product Specific Information
          Antibody tested in Indirect ELISA
          Target Information
          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. The protein has antibacterial and antifungal antimicrobial activity. The main transcript variant of this gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H2B family. This transcript variant lacks a polyA tail but instead contains a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H2B Clustered Histone 4; H2B histone family, member B; H2B-clustered histone 5; H2B/a; H2B/b; H2B/g; H2B/h; H2B/k; H2B/l; H2BC4; HIRA-interacting protein 2; histone 1, H2bd; histone cluster 1 H2B family member d; histone cluster 1, H2bd; Histone H2B type 1-C/E/F/G/I; Histone H2B type 1-D; Histone H2B.1 A; Histone H2B.1 B; Histone H2B.a; Histone H2B.b; Histone H2B.g; Histone H2B.h; Histone H2B.k; Histone H2B.l; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: dJ221C16.6; H2B.1B; H2B/a; H2B/b; H2B/g; H2B/h; H2B/k; H2B/l; H2BC10; H2BC4; H2BC5; H2BC6; H2BC7; H2BC8; H2BFA; H2BFB; H2BFG; H2BFH; H2BFK; H2BFL; HIRIP2; HIST1H2BC; HIST1H2BD; HIST1H2BE; HIST1H2BF; HIST1H2BG; HIST1H2BI
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P62807
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3017
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding protein binding structural constituent of chromatin protein heterodimerization activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline