  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STAT4 Antibodies
          Invitrogen
          STAT4 Polyclonal Antibody
          View all (63) STAT4 antibodies
          Tech Support
          Cite STAT4 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          STAT4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          STAT4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          STAT4 Antibody (PA5-121575) in WB
          Western blot analysis of STAT4 in recombinant human STAT4. Sample was incubated with polyclonal antibody (Product # PA5-119417). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          STAT4 Antibody in Western Blot (WB)
          STAT4 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-121575
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein Signal Transducer And Activator Of Transcription 4. The antigen corresponds to amino acid range 505-737 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915147
          Target Information
          STAT4 was originally identified using degenerate primers complementary to sequences encoding conserved regions of other STAT proteins. The STAT4 protein is most similar to STAT1 (52%) and STAT3 (47%). Functionally, STAT4 is similar to other STAT family members in that it can be tyrosine phosphorylated by Jak1 or Jak2. STAT4 forms homodimers and heterodimers with related STAT family members. Tyrosine phosphorylated STAT4 can bind the IFN-gamma activated site (GAS). Serine phosphorylation of STAT is also required for maximal transcriptional activity. STAT4 expression is restricted to the thymus, spleen and testis. Until recently the cytokine(s) responsible for activation of STAT4 had not been identified. STAT4 is now known to be activated by the cytokine interleukin 12 (IL-12). IL-12 is required for the T-cell independent induction of IFN-gamma which is a key step in the initial suppression of bacterial and parasitic infections. In addition, IL-12 is required for the development of a Th1 response which is necessary for effective host defense against intracellular pathogens. STAT4-deficient mice display impaired IL-12 development of Th1 cells and enhanced development of Th2 cells. A recent study in mouse has shown that in response to viral infection IFN-a/b activation of STAT4 is required for IFN-g production.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CIS4; HSPC060; OTTHUMP00000163553; Signal transducer and activator of transcription 4; SOCS4; SOCS6; SSI4; STAI4; STAT; STATI4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DPMC; SLEB11; STAT4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14765
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6775
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding identical protein binding
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response immune response signal transduction JAK-STAT cascade cytokine-mediated signaling pathway interleukin-12-mediated signaling pathway regulation of cell proliferation response to peptide hormone T-helper 1 cell differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to interleukin-6
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline