  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SOD2 (MnSOD) Antibodies
          Invitrogen
          SOD2 Polyclonal Antibody
          View all (42) SOD2 (MnSOD) antibodies
          Tech Support
          Cite SOD2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (11)
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 11
          SOD2 Antibody (PA5-121848) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of SOD2 (MnSOD) in human colorectal cancer tissue using SOD2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-119443) (10 µg/mL) and using PBS intead of the primary antibody as a control. The sample was then stained with HRP-Goat anti-Rabbit IgG polyclonal secondary antibody (2 µg/mL). DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SOD2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOD2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOD2 Antibody in Western Blot (WB)
          SOD2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-121848
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-3 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-20 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Pig
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial. The antigen corresponds to amino acid range 25-222 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915420
          Target Information
          Superoxide dismutase (SOD) is an antioxidant enzyme involved in the defense system against reactive oxygen species (ROS). SOD catalyzes the dismutation reaction of superoxide radical anion (O2) to hydrogen peroxide, which is then catalyzed to innocuous O2 and H2O by glutathione peroxidase and catalase. Several classes of SOD have been identified. These include intracellular copper, zinc SOD (Cu, Zn-SOD/SOD-1), mitochondrial manganese SOD (Mn-SOD/SOD-2) and extracellular Cu, Zn-SOD (EC-SOD/SOD-3). SOD1 is found in all eukaryotic species as a homodimeric 32 kDa enzyme containing one each of Cu and Zn ion per subunit. The manganese containing 80 kDa tetrameric enzyme SOD2, is located in the mitochondrial matrix in close proximity to a primary endogenous source of superoxide, the mitochondrial respiratory chain. SOD3 is a heparin-binding multimer of disulfide-linked dimers, primarily expressed in human lungs, vessel walls and airways. SOD4 is a copper chaperone for superoxide dismutase (CCS), which specifically delivers Cu to copper/zinc superoxide dismutase. CCS may activate copper/zinc superoxide dismutase through direct insertion of the Cu cofactor.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; gastric cancer-associated lncRNA 1; GC1; GClnc1; indophenoloxidase B; IPO B; IPO-B; IPOB; lncRNA-GC1; manganese-containing superoxide dismutase; mangano-superoxide dismutase; Mn superoxide dismutase; Mn-SOD; Mn-superoxide dismutase; MNSOD; MVCD6; superoxide dismutase; superoxide dismutase (Mn type); superoxide dismutase 2, mitochondrial; Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GC1; GClnc1; IPO-B; IPOB; lncRNA-GC1; Mn-SOD; MNSOD; MVCD6; SOD2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04179
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6648, (Pig) 100154319
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding superoxide dismutase activity protein binding oxidoreductase activity oxygen binding enzyme binding manganese ion binding identical protein binding metal ion binding oxidoreductase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          response to reactive oxygen species response to superoxide response to hypoxia release of cytochrome c from mitochondria liver development detection of oxygen vasodilation by acetylcholine involved in regulation of systemic arterial blood pressure regulation of transcription from RNA polymerase II promoter glutathione metabolic process superoxide metabolic process response to oxidative stress mitochondrion organization heart development locomotory behavior regulation of blood pressure negative regulation of cell proliferation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress apoptotic mitochondrial changes response to xenobiotic stimulus post-embryonic development response to manganese ion response to zinc ion response to selenium ion response to gamma radiation positive regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process response to activity removal of superoxide radicals respiratory electron transport chain hemopoiesis positive regulation of cell migration response to nutrient levels oxygen homeostasis response to lipopolysaccharide response to L-ascorbic acid response to silicon dioxide cellular response to oxidative stress response to isolation stress response to immobilization stress vasodilation response to hydrogen peroxide superoxide anion generation hydrogen peroxide metabolic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of fat cell differentiation response to cadmium ion negative regulation of fibroblast proliferation neuron development response to axon injury erythrophore differentiation hydrogen peroxide biosynthetic process protein homotetramerization response to electrical stimulus regulation of mitochondrial membrane potential response to hyperoxia multicellular organismal iron ion homeostasis response to magnetism cellular response to ethanol negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of membrane hyperpolarization negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of vascular associated smooth muscle cell apoptotic process positive regulation of vascular associated smooth muscle cell differentiation involved in phenotypic switching oxidation-reduction process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline