  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TAFA3 Antibodies
          Invitrogen
          FAM19A3 Polyclonal Antibody
          View all (4) TAFA3 antibodies
          Tech Support
          Cite FAM19A3 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          FAM19A3 Antibody (PA5-122004) in IHC (P)
          Immunohistochemistry analysis of TAFA3 in paraffin-embedded Human Prostate cancer tissue. Samples were incubated with polyclonal antibody (Product # PA5-119103) at a dilution of 10 µg/mL, followed by HRP-Linked Caprine Anti-Rabbit IgG using a dilution of 2 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FAM19A3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FAM19A3 Antibody in Western Blot (WB)
          FAM19A3 Antibody in Western Blot (WB)
          FAM19A3 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-122004
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-20 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein Family With Sequence Similarity 19, Member A3. The antigen corresponds to amino acid range 44-130 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915576
          Target Information
          The TAFA3 gene encodes a protein that is part of the TAFA family of chemokine-like proteins, involved in modulating immune responses and inflammatory processes. TAFA3 is particularly implicated in the regulation of neuroinflammatory and neuroprotective activities in the central nervous system. It functions as a signaling molecule that can influence cell survival, proliferation, and migration, contributing to homeostasis in neural tissue and promoting recovery following injury. TAFA3 has been studied for its role in neuroprotection, where it helps shield neurons from damage caused by oxidative stress and inflammatory stimuli, making it significant in neurodegenerative conditions. Apart from its neuroprotective capabilities, TAFA3 may also be involved in the systemic modulation of inflammation, affecting immune cell trafficking and responses. Research into TAFA3 continues to unveil its multifaceted role in health and disease, highlighting potential therapeutic avenues for targeting this protein in conditions characterized by excessive inflammation or neurodegeneration.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Chemokine-like protein TAFA-3; family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A3; family with sequence similarity 19 member A3, C-C motif chemokine like; protein FAM19A3
          View more View less
          Gene Aliases: FAM19A3; TAFA-3; TAFA3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q7Z5A8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 284467
          View more View less
          Function(s)
          receptor agonist activity
          Process(es)
          signal transduction negative regulation of microglial cell activation positive regulation of microglial cell activation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline