  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • 5T4 Antibodies
          Invitrogen
          5T4 Polyclonal Antibody
          View all (26) 5T4 antibodies
          Tech Support
          Cite 5T4 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          5T4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          5T4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          5T4 Antibody (PA5-122307) in IHC (P)
          Immunohistochemistry analysis of 5T4 in paraffin-embedded Human Placenta tissue. Samples were incubated with polyclonal antibody (Product # PA5-118921) at a dilution of 20 µg/mL, followed by HRP-Linked Caprine Anti-Rabbit IgG using a dilution of 2 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          5T4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5T4 Antibody in Western Blot (WB)
          5T4 Antibody in Western Blot (WB)
          5T4 Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-122307
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-3 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-30 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          5-30 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Recombinant protein 5T4. The antigen corresponds to amino acid range 32-351 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography, Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2915879
          Target Information
          This gene encodes a leucine-rich transmembrane glycoprotein that may be involved in cell adhesion. The encoded protein is an oncofetal antigen that is specific to trophoblast cells. In adults this protein is highly expressed in many tumor cells and is associated with poor clinical outcome in numerous cancers. Alternate splicing in the 5' UTR results in multiple transcript variants that encode the same protein. [provided by RefSeq, Oct 2009].
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 5T4 oncofetal antigen; 5T4 oncofetal trophoblast glycoprotein; 5T4 oncotrophoblast glycoprotein; 5T4-AG; M6P1; Trophoblast glycoprotein; unnamed protein product; WAIF1; Wnt-activated inhibitory factor 1
          View more View less
          Gene Aliases: 5T4; 5T4AG; AW495680; M6P1; TPBG; WAIF1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13641, (Mouse) Q9Z0L0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7162, (Mouse) 21983
          View more View less
          Process(es)
          positive regulation of synapse assembly cell adhesion negative regulation of cell proliferation olfactory learning positive regulation of chemotaxis positive regulation of protein kinase B signaling synaptic transmission, GABAergic cell chemotaxis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade protein localization to plasma membrane negative regulation of canonical Wnt signaling pathway mesenchymal cell migration dendrite arborization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline