  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ASMT Antibodies
          Invitrogen
          ASMT Polyclonal Antibody
          1 Reference
          View all (6) ASMT antibodies
          Tech Support
          Cite ASMT Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          ASMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ASMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          ASMT Antibody (PA5-24721) in IHC (P)
          Immunohistochemistry analysis of ASMT in formalin fixed and paraffin embedded brain tissue. Samples were incubated with ASMT polyclonal antibody (Product # PA5-24721) followed by peroxidase conjugation of the secondary antibody and DAB staining. This data demonstrates the use of this antibody for immunohistochemistry. Clinical relevance has not been evaluated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ASMT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ASMT Antibody in Western Blot (WB)
          ASMT Antibody in Western Blot (WB)
          ASMT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ASMT Polyclonal Antibody
          Product Details
          PA5-24721
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:10-1:50
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:10-1:50
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Published species
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          KLH conjugated synthetic peptide between 212-241 amino acids from the central region of human ASMT
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.4 mg/mL
          Amount
          160 µg
          Purification
          Protein A, Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2542221
          Target Information
          ASMT belongs to the methyltransferase superfamily, and is located in the pseudoautosomal region (PAR) at the end of the short arms of the X and Y chromosomes. The encoded enzyme catalyzes the final reaction in the synthesis of melatonin, and is abundant in the pineal gland.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: acetylserotonin methyltransferase (Y chromosome); acetylserotonin N-methyltransferase; Acetylserotonin O-methyltransferase; HIOMT; Hydroxyindole O-methyltransferase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ASMT; ASMTY; HIOMT; HIOMTY
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46597
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 438
          View more View less
          Function(s)
          methyltransferase activity O-methyltransferase activity S-methyltransferase activity transferase activity acetylserotonin O-methyltransferase activity identical protein binding protein homodimerization activity protein dimerization activity
          Process(es)
          translation lipid metabolic process melatonin biosynthetic process methylation indolalkylamine biosynthetic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline