Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PDX1 Antibodies

          Active Motif

          PDX1 Polyclonal Antibody

          View all (43) PDX1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PDX1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PDX1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDX1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PDX1 Antibody (61290) in WB

          PDX1 pAb tested by Western blot. PDX1 detection by Western blot. The analysis was performed using 30 µg Caco-2 nuclear cell extract and PDX1 at a 1:500 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PDX1 Antibody in Western Blot (WB)
          PDX1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          61290

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          This PDX1 antibody was raised against a peptide within the N-terminal region of human PDX1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Purification

          Antigen affinity chromatography, Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.5, with 30% glycerol

          Contains

          0.035% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a transcriptional activator of several genes, including insulin, somatostatin, glucokinase, islet amyloid polypeptide, and glucose transporter type 2. The encoded nuclear protein is involved in the early development of the pancreas and plays a major role in glucose-dependent regulation of insulin gene expression. Defects in this gene are a cause of pancreatic agenesis, which can lead to early-onset insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), as well as maturity onset diabetes of the young type 4 (MODY4).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DLDBP; E3BP; Glucose-sensitive factor; GSF; IDX-1; Insulin promoter factor 1; insulin promoter factor 1, homeodomain transcription factor; Insulin upstream factor 1; IPF-1; Islet/duodenum homeobox-1; IUF-1; Pancreas/duodenum homeobox protein 1; pancreatic-duodenal homeobox factor 1; PDHX; PDX-1; somatostatin transcription factor 1; Somatostatin-transactivating factor 1; STF-1

          View more View less

          Gene Aliases: GSF; IDX-1; IPF1; IUF1; MODY4; PAGEN1; PDX-1; PDX1; STF-1; STF1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P52945

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3651

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter liver development type B pancreatic cell differentiation glucose metabolic process generation of precursor metabolites and energy transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter smoothened signaling pathway cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus response to glucose organ morphogenesis response to iron(II) ion response to chlorate glucose mediated signaling pathway regulation of gene expression morphogenesis of embryonic epithelium insulin secretion cell differentiation pancreas development exocrine pancreas development endocrine pancreas development organ regeneration response to nutrient levels positive regulation of insulin secretion response to vitamin response to lipid response to cytokine response to nicotine positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus enteroendocrine cell differentiation regulation of cell proliferation glucose homeostasis response to leucine response to alkaloid type B pancreatic cell proliferation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter digestive tract development stem cell differentiation epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation response to glucocorticoid transdifferentiation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress response to fatty acid type B pancreatic cell apoptotic process negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway cellular response to acadesine positive regulation of type B pancreatic cell proliferation negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline