  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Integrin beta 1 (CD29) Antibodies
          Proteintech
          CD29 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (TS2/16), PE
          View all (116) Integrin beta 1 (CD29) antibodies
          Tech Support
          Cite CD29 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (TS2/16), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD29 Antibody (PE-65601) in Flow
          1x10^6 human PBMCs were surface stained with APC Anti-Human CD45 and 5 µL PE Anti-Human CD29 (TS2/16) Mouse IgG2a Recombinant Antibody (PE-65601, Clone: TS2/16), or PE Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) (PE-65208, Clone: C1.18.4). Cells were incubated with FC Receptor Block prior to staining. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          PE-65601
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          TS2/16
          Immunogen
          fusion protein
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD29, also known as ITGB1 or Integrin Subunit Beta 1, is a 110 kDa cell surface glycoprotein widely expressed by various cells, including all leukocytes. It forms non-covalently linked heterodimers with at least six different alpha integrins (CD49a-f), creating VLA-1 through VLA-6 complexes, as well as with CD51. These alpha-beta integrin heterodimers mediate a range of cellular responses, including adhesion, trafficking, proliferation, and differentiation. CD29-containing integrins bind to extracellular matrix proteins such as collagen, laminin, fibronectin, and vitronectin. Some integrins also interact with cellular receptors like VCAM-1 and MadCAM-1. CD29 plays a crucial role in immune cell trafficking from blood to tissue, particularly during leukocyte emigration and extravascular migration. It is involved in regulating tissue damage and disease symptoms related to inflammatory bowel disease. In the presence of anti-tumor drugs, decreased expression of ITGB1 correlates with multidrug resistance in tumor cells. ITGB1-dependent mechanisms enhance cytokine secretion in human airway smooth muscle in response to IL-1beta, facilitated by fibronectin and type I collagen. More than eight beta subunits with numerous splice variant isoforms have been identified in mammals, including two major forms: beta1A and beta1D. Beta1A is present in all tissues except cardiac and skeletal muscle, which express the beta1D variant.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD29; Fibronectin receptor subunit beta; Glycoprotein IIa; GPIIA; integrin beta 1; Integrin beta-1; integrin beta-1 subunit (cytoplasmic domain); Integrin beta1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; unnamed protein product; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta
          View more View less
          Gene Aliases: CD29; FNRB; GPIIA; ITGB1; MDF2; MSK12; VLA-BETA; VLAB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05556
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3688
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding virus receptor activity fibronectin binding protease binding actin binding integrin binding calcium ion binding protein binding coreceptor activity protein kinase binding C-X3-C chemokine binding signaling receptor activity laminin binding macromolecular complex binding cadherin binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding collagen binding involved in cell-matrix adhesion integrin binding involved in cell-matrix adhesion protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle establishment of mitotic spindle orientation angiogenesis in utero embryonic development cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of neuroblast proliferation phagocytosis cellular defense response cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion calcium-independent cell-matrix adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway neuroblast proliferation muscle organ development myoblast fusion cell proliferation germ cell migration visual learning regulation of collagen catabolic process positive regulation of fibroblast migration response to muscle activity cell migration formation of radial glial scaffolds central nervous system neuron differentiation CD40 signaling pathway cell projection organization lamellipodium assembly B cell differentiation extracellular matrix organization positive regulation of cell migration neuron projection development cell-substrate adhesion receptor internalization cell adhesion mediated by integrin cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion negative regulation of Rho protein signal transduction wound healing, spreading of epidermal cells maintenance of blood-brain barrier positive regulation of apoptotic process stress fiber assembly positive regulation of GTPase activity sarcomere organization myoblast differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway positive regulation of angiogenesis negative regulation of vasoconstriction viral entry into host cell mesodermal cell differentiation myoblast fate specification axon extension dendrite morphogenesis regulation of developmental process modulation of synaptic transmission leukocyte tethering or rolling regulation of cell cycle positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of glutamate uptake involved in transmission of nerve impulse cardiac muscle cell differentiation cardiac muscle cell myoblast differentiation cardiac cell fate specification regulation of biological quality cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus basement membrane organization positive regulation of wound healing cell-cell adhesion regulation of spontaneous synaptic transmission reactive gliosis positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of synapse pruning negative regulation of anoikis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline