  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • uPAR (CD87) Antibodies
          Proteintech
          uPAR/CD87 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240366G10), PE
          View all (32) uPAR (CD87) antibodies
          Tech Support
          Cite uPAR/CD87 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240366G10), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          uPAR/CD87 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          uPAR/CD87 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          uPAR/CD87 Antibody (PE-98048) in Flow
          1x10^6 PMA treated U-937 cells were surface stained with 5 µL PE Anti-Human uPAR/CD87 Rabbit Recombinant Antibody (PE-98048, Clone: 240366G10) (red), or Isotype Control (blue). 1x10^6 untreated U-937 cells were surface stained with 5 µL PE Anti-Human uPAR/CD87 Rabbit Recombinant Antibody (PE-98048, Clone: 240366G10) (black). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          uPAR/CD87 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          PE-98048
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240366G10
          Immunogen
          Fusion Protein
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          The urokinase-type plasminogen activator receptor is a key molecule in the regulation of cell-surface plasminogen activation and plays an important role in many normal as well as pathologic processes. The human PLAUR cDNA encodes 335 amino acids including a predicted signal peptide of 22 residues and a hydrophobic C-terminal portion. It produces a highly glycosylated protein of about 50 kD in monocytes where it is anchored to the plasma membrane by glycosyl-phosphatidylinositol linkage. PLAUR, also known as UPAR, is directly associated with the carbohydrate-binding domain of SELL in the membrane of neutrophils, an association analogous to that between PLAUR and beta-2 integrins. PLAUR-mediated calcium mobilization is SELL dependent. UPAR mRNA levels correlate with the invasive potential of endometrial carcinomas and show a 33-fold increase in UPAR mRNA levels in advanced clinical stage endometrial tumors compared with normal endometrial tissue. Furthermore, the increase in UPAR mRNA levels correlated linearly with the progression of disease stage. UPAR protein expressioin correlated positively with rate of recurrence and mortality in patients with endometrial cancer. UPAR appears to be a useful prognostic marker for advanced endometrial cancer.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD87; Monocyte activation antigen Mo3; PLAUR; sCD87; soluble CD87; suPAR; u-PA receptor; U-PAR; u-plasminogen activator receptor form 2; unnamed protein product; Urokinase plasminogen activator surface receptor; urokinase-type plasminogen activator (uPA) receptor
          View more View less
          Gene Aliases: CD87; MO3; PLAUR; U-PAR; UPAR; URKR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q03405
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5329
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding enzyme binding protein domain specific binding urokinase plasminogen activator receptor activity signaling receptor activity
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation chemotaxis signal transduction blood coagulation regulation of plasminogen activation regulation of cell adhesion regulation of proteolysis positive regulation of homotypic cell-cell adhesion urokinase plasminogen activator signaling pathway negative regulation of apoptotic process positive regulation of DNA binding positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway regulation of fibrinolysis positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline