Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PPM1F Antibodies

          Proteintech

          PPM1F Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (10) PPM1F antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PPM1F Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          PPM1F Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PPM1F Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PPM1F Antibody (17020-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol ) fixed HepG2 cells using 17020-1-AP (PPM1F antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PPM1F Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PPM1F Antibody in Western Blot (WB)
          PPM1F Antibody in Western Blot (WB)
          PPM1F Antibody in Western Blot (WB)
          PPM1F Antibody in Western Blot (WB)
          PPM1F Antibody in Western Blot (WB)
          PPM1F Antibody in Western Blot (WB)
          PPM1F Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PPM1F Polyclonal Antibody

          Product Details

          17020-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:3,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          PPM1F Fusion Protein Ag10186 (104-453 aa encoded by BC071989)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: EEEEDDDEE KAPVTLLDAQ SLAQSFFNRL WEVAGQWQKQ VPLAARASQR QWLVSIHAIR NTRRKMEDRH VSLPSFNQLF GLSDPVNRAY FAVFDGHGGV DAARYAAVHV HTNAARQPEL PTDPEGALRE AFRRTDQMFL RKAKRERLQS GTTGVCALIA GATLHVAWLG DSQVILVQQG QVVKLMEPHR PERQDEKARI EALGGFVSHM DCWRVNGTLA VSRAIGDVFQ KPYVSGEADA ASRALTGSED YLLLACDGFF DVVPHQEVVG LVQSHLTRQQ GSGLRVAEEL VAAARERGSH DNITVMVVFL RDPQELLEGG NQGEGDPQAE GRRQDLPSSL PEPETQAPPR S (104-453 aa encoded by BC071989)

          Target Information

          PPM1F is a member of the PP2C family of Ser/Thr protein phosphatases. PP2C family members are known to be negative regulators of cell stress response pathways. This phosphatase can interact with Rho guanine nucleotide exchange factors (PIX), and thus block the effects of p21-activated kinase 1 (PAK), a protein kinase mediating biological effects downstream of Rho GTPases. Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II gamma (CAMK2G/CAMK-II) is found to be one of the substrates of this phosphatase. The overexpression of this phosphatase or CAMK2G has been shown to mediate caspase-dependent apoptosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase phosphatase; calcium/calmodulin-dependent protein kinase phosphatase; CaM-kinase phosphatase; hFem-2; KIAA0015; Partner of PIX 2; partner of PIX2; PP2C phosphatase; Protein fem-2 homolog; Protein phosphatase 1F; protein phosphatase 1F (PP2C domain containing); protein phosphatase; POPX2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110021B16Rik; 4933427B07Rik; CAMKP; CaMKPase; FEM-2; hFEM-2; KIAA0015; mKIAA0015; POPX2; PPM1F

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49593, (Mouse) Q8CGA0, (Rat) Q9WVR7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9647, (Mouse) 68606, (Rat) 287931

          View more View less

          Function(s)
          phosphoprotein phosphatase activity protein serine/threonine phosphatase activity protein binding protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity hydrolase activity calmodulin-dependent protein phosphatase activity cation binding metal ion binding catalytic activity phosphatase activity protein phosphatase
          Process(es)
          apoptotic process signal transduction positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration positive regulation of cell-substrate adhesion positive regulation of cell migration regulation of protein localization intracellular signal transduction negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of growth positive regulation of chemotaxis negative regulation of protein transport positive regulation of stress fiber assembly positive regulation of focal adhesion assembly cellular response to xenobiotic stimulus negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin negative regulation of protein kinase activity protein dephosphorylation histone dephosphorylation negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation cellular response to drug peptidyl-threonine dephosphorylation positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process negative regulation of protein kinase activity by regulation of protein phosphorylation intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline