Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PRAS40 Antibodies

          Fabgennix

          PRAS40 Polyclonal Antibody, FITC

          View all (37) PRAS40 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PRAS40 Polyclonal Antibody, FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          PRAS40 Polyclonal Antibody, FITC

          Product Details

          PRAS40-FITC

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:50-1:250
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:50-1:250
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide taken within amino acid region 160-210 on human Proline-rich AKT1 substrate 1 isoform a protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer, pH 7.4-7.8, with 30% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          The Akt signaling pathway contributes to the regulation of apoptosis after a variety of cell death signals. AKT1S1, also known as PRAS40, is a proline-rich substrate of the kinase AKT1 and is thought to play a role in neuroprotection mediated by nerve growth factor (NGF) after transient focal cerebral ischemia. AKT1S1 is also a substrate and potential regulator of mammalian target of rapamycin (mTOR), a serine/threonine kinase that regulates cell growth and cell cycle, and a negative regulator of autophagy. Treatment with the insulin-like growth factor-1 (IGF1) can induce the phosphorylation of AKT1S1 via the PI3K/AKT signaling pathway in PC12 cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 40 kDa proline-rich AKT substrate; AKT1 substrate 1 (proline rich); akt1s1; OTTHUMP00000196756; OTTHUMP00000196760; PKB/Akt substrate 40; Proline-rich AKT substrate; Proline-rich AKT1 substrate 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110012J22Rik; AI227026; AKT1S1; Lobe; Lobel; Pras; PRAS40

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96B36, (Mouse) Q9D1F4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 84335, (Rat) 292887, (Mouse) 67605

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase inhibitor activity protein binding protein serine/threonine kinase inhibitor activity
          Process(es)
          cytoplasmic translation negative regulation of protein kinase activity cellular response to nutrient levels negative regulation of TOR signaling TORC1 signaling regulation of apoptotic process regulation of neuron apoptotic process negative regulation of cell size negative regulation of translational initiation positive regulation of translational initiation neurotrophin TRK receptor signaling pathway negative regulation of TORC1 signaling biological_process Notch signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline