Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • B-Raf Antibodies

          Bioss

          Phospho-B-Raf (Thr401) Polyclonal Antibody

          View all (53) B-Raf antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-B-Raf (Thr401) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          Phospho-B-Raf (Thr401) Polyclonal Antibody

          Product Details

          BS-5224R

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from human B-Raf around the phosphorylation site of Thr401.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          0.01M TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.02% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          BRAF is involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. It is activated by somatic point mutation in human cancer, and is thought to play a role in the postsynaptic responses of hippocampal neuron. This protein plays a role in regulating the MAP kinase/ERKs signaling pathway, which affects cell division, differentiation, and secretion. Mutations in B-Raf have also been associated with various cancers, including non-Hodgkin lymphoma, colorectal cancer, malignant melanoma, thyroid carcinoma, non-small cell lung carcinoma, and adenocarcinoma of lung. A pseudogene, which is located on chromosome X, has been identified for B-Raf.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 94 kDa B-raf protein; B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94); B-Raf serine/threonine-protein; FLJ95109; MGC126806; murine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1; p94; Proto-oncogene B-Raf; serine/threonine protein kinase; Serine/threonine-protein kinase B-raf; v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B; v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1

          View more View less

          Gene Aliases: 9930012E13Rik; AA120551; AA387315; AA473386; B-raf; B-RAF1; BRAF; BRAF-1; Braf-2; BRAF1; Braf2; C230098H17; C87398; D6Ertd631e; NS7; RAFB1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15056, (Mouse) P28028

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 673, (Rat) 114486, (Mouse) 109880

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding catalytic activity protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase activity MAP kinase kinase kinase activity calcium ion binding protein binding ATP binding zinc ion binding kinase activity transferase activity small GTPase binding identical protein binding metal ion binding scaffold protein binding protein serine kinase activity mitogen-activated protein kinase kinase binding protein heterodimerization activity receptor signaling protein activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade myeloid progenitor cell differentiation protein phosphorylation signal transduction epidermal growth factor receptor signaling pathway visual learning organ morphogenesis positive regulation of gene expression negative regulation of fibroblast migration positive regulation of glucose transport synaptic vesicle exocytosis cell differentiation thyroid gland development T cell differentiation in thymus positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation substrate adhesion-dependent cell spreading somatic stem cell population maintenance regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process stress fiber assembly CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation positive T cell selection CD4-positive or CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment negative regulation of neuron apoptotic process regulation of T cell differentiation alpha-beta T cell differentiation thymus development regulation of axon regeneration positive regulation of axon regeneration positive regulation of axonogenesis T cell receptor signaling pathway positive regulation of stress fiber assembly long-term synaptic potentiation head morphogenesis face development ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to calcium ion cellular response to xenobiotic stimulus endothelial cell apoptotic process establishment of protein localization to membrane postsynaptic modulation of chemical synaptic transmission positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of synaptic vesicle exocytosis negative regulation of endothelial cell apoptotic process activation of MAPKK activity cellular response to drug response to peptide hormone protein heterooligomerization response to cAMP glucose transport phosphorylation intracellular signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline