Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Rb Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Rb (Ser807) Polyclonal Antibody

          View all (105) Rb antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Rb (Ser807) Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Phospho-Rb (Ser807) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Rb (Ser807) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Rb (Ser807) Antibody (PA5-37716) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of Phospho-Rb (Ser807) in paraffin-embedded Human breast carcinoma tissue using Phospho-Rb (Ser807) Polyclonal Antibody (Product # PA5-37716) (left) or the same antibody preincubated with blocking peptide (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Rb (Ser807) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Rb (Ser807) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Rb (Ser807) Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-Rb (Ser807) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-37716

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide sequence around phosphorylation site of serine 807 (Y-I-S(p)-P-L) derived from Human Rb.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2554324

          Product Specific Information

          A suggested positive control for Western blot is NIH-3T3 cells; suggested positive control for IHC is human breast carcinoma.

          Target Information

          Rb is a tumor suppressor nuclear phosphoprotein capable of binding to DNA. It is phosphorylated on serine and threonine, but not on tyrosine residues. It forms a complex with SV40 large T antigen, adenovirus E1A, and human papilloma virus-16 E. Rb protein may act by regulating transcription and loss of its function leads to uncontrolled cell growth. Aberrations in the RB gene have been implicated in cancers of breast, colon, prostate, kidney, nasopharynx, and leukemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cleaved Rb; delta RB-p70; DRb-p70; P105RB; Phospho-Retinoblastoma; pp105; pRb; prepro-retinoblastoma-associated protein; protein phosphatase 1, regulatory subunit 130; Rb-p70; Retin; Retinoblastoma; retinoblastoma 1; Retinoblastoma 1 (including osteosarcoma); retinoblastoma gene; retinoblastoma protein; retinoblastoma suceptibility protein; retinoblastoma susceptibility protein; retinoblastoma suspectibility protein; retinoblastoma-associated protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: OSRC; p105-Rb; p110-RB1; pp105; pp110; PPP1R130; pRb; RB; Rb-1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06400, (Mouse) P13405, (Rat) P33568

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5925, (Mouse) 19645, (Rat) 24708

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding transcription corepressor activity protein binding enzyme binding kinase binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding phosphoprotein binding binding, bridging RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding importin-alpha family protein binding disordered domain specific binding DNA-binding transcription factor binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of cell growth tissue homeostasis chondrocyte differentiation aortic valve morphogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of protein kinase activity apoptotic process Ras protein signal transduction spermatogenesis regulation of mitotic cell cycle negative regulation of cell proliferation negative regulation of signal transduction negative regulation of gene expression cell differentiation neuron differentiation negative regulation of cell growth sister chromatid biorientation neuron projection development heterochromatin assembly developmental process cellular response to insulin stimulus maintenance of mitotic sister chromatid cohesion glial cell apoptotic process skeletal muscle cell differentiation neuron maturation enucleate erythrocyte differentiation regulation of lipid kinase activity myoblast differentiation positive regulation of macrophage differentiation negative regulation of cell cycle positive regulation of mitotic metaphase/anaphase transition negative regulation of smoothened signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter digestive tract development cell morphogenesis involved in neuron differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of inflammatory response striated muscle cell differentiation chromosome organization cell division neuron apoptotic process regulation of cell cycle protein localization to chromosome, centromeric region cellular response to xenobiotic stimulus hepatocyte apoptotic process negative regulation of cold-induced thermogenesis positive regulation of extracellular matrix organization negative regulation of hepatocyte apoptotic process positive regulation of collagen fibril organization negative regulation of myofibroblast differentiation regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of apoptotic signaling pathway chromatin remodeling positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0