Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • RARA/RARB/RARG Antibodies

          Invitrogen

          RARA/RARB/RARG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH08-74)

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RARA/RARB/RARG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH08-74)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          RARA/RARB/RARG Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RARA/RARB/RARG Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RARA/RARB/RARG Antibody (MA570053) in WB

          Western blot analysis of RARA/RARB/RARG in various lysates. Samples were incubated with RARA/RARB/RARG monoclonal antibody (Product # MA570053) using a dilution of 1:1,000 in 5% NFDM/TBST at 4°C overnight followed by Goat Anti-Rabbit IgG - HRP Secondary Antibody at a dilution of 1:50,000 for 1 hour at room temperature. Lane 1: SK-Br-3 cell lysate; Lane 2: T-47D cell lysate; Lane 3: A375 cell lysate; Lane 4: HeLa cell lysate. Lysates/proteins at 20 µg/Lane. Predicted band size: 50 kDa; Observed band size: 58 kDa. Exposure time: 3 minutes; E... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RARA/RARB/RARG Antibody in Western Blot (WB)
          RARA/RARB/RARG Antibody in Western Blot (WB)
          RARA/RARB/RARG Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          RARA/RARB/RARG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PSH08-74)

          Product Details

          MA570053

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PSH08-74

          Immunogen

          Recombinant protein within human RARG aa 155-454.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA, 40% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive control: SK-Br-3 cell lysate, T-47D cell lysate, A375 cell lysate, HeLa cell lysate.

          Subcellular location: Nucleus, Cytoplasm.

          Target Information

          All three genes are part of the nuclear receptor family and are crucial in regulating cell growth, differentiation, and apoptosis. They share structural similarities, including a DNA-binding domain and a ligand-binding domain, allowing them to bind to specific DNA sequences and regulate target gene expression. RARA (Retinoic Acid Receptor Alpha) is a nuclear receptor that mediates the effects of retinoic acid (a metabolite of vitamin A) by regulating gene transcription. It is located on chromosome 17q21.2. RARB (Retinoic Acid Receptor Beta) also functions as a nuclear receptor for retinoic acid and is involved in gene activation. It is located on chromosome 3p24. RARG (Retinoic Acid Receptor Gamma) plays a similar role in mediating retinoic acid effects and is found on chromosome 12q13.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HBV-activated protein; hepatitis B virus activated protein; nuclear receptor; nuclear receptor subfamily 1 group B member 1; nuclear receptor subfamily 1 group B member 2; nuclear receptor subfamily 1 group B member 3; nuclear receptor; RAR beta; nucleophosmin-retinoic acid receptor alpha fusion protein NPM-RAR long form; open reading frame 1; putative; PML gene product; PML-DDX5-RARA fusion; PML-DDX5-RARA fusion protein; RAR beta 1'; RAR-alpha; RAR-beta; RAR-epsilon; RAR-gamma; RARA; RARB; RARbeta isoform 5; retinoic acid receptor gamma; retinoic acid receptor gamma 2; retinoic acid receptor, alpha polypeptide; retinoic acid receptor, beta polypeptide; TTMV/RARA fusion; TTMV/RARA fusion protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HAP; MCOPS12; NR1B1; NR1B2; NR1B3; RAR; RARalpha; RARbeta; RARbeta1; RARC; RARgamma; RRB2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10276, (Human) P10826, (Human) P13631

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5914, (Human) 5915, (Human) 5916

          View more View less

          Function(s)
          translation repressor activity, nucleic acid binding transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional repressor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding retinoic acid binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding protein binding zinc ion binding enzyme binding protein domain specific binding chromatin DNA binding histone deacetylase binding protein kinase B binding sequence-specific DNA binding retinoic acid-responsive element binding mRNA 5'-UTR binding protein kinase A binding alpha-actinin binding heterocyclic compound binding sequence-specific double-stranded DNA binding retinoid X receptor binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter liver development regulation of transcription, DNA-templated protein phosphorylation germ cell development female pregnancy positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation male gonad development positive regulation of gene expression negative regulation of translation hippocampus development cell differentiation prostate gland development negative regulation of granulocyte differentiation regulation of myelination response to estradiol response to retinoic acid negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-13 production positive regulation of interleukin-4 production positive regulation of interleukin-5 production response to vitamin A response to cytokine mRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of apoptotic process apoptotic cell clearance response to ethanol positive regulation of T-helper 2 cell differentiation positive regulation of neuron differentiation positive regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of synaptic plasticity retinoic acid receptor signaling pathway positive regulation of binding Sertoli cell fate commitment cellular response to lipopolysaccharide cellular response to retinoic acid cellular response to estrogen stimulus negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter chondrocyte development growth plate cartilage chondrocyte growth regulation of cell size embryonic hindlimb morphogenesis positive regulation of apoptotic process positive regulation of programmed cell death embryonic eye morphogenesis canonical Wnt signaling pathway limb development bone development signal transduction embryonic digestive tract development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-xq5gc:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0