Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • RHOT2 Antibodies

          Proteintech

          RHOT2 Polyclonal Antibody

          29 References
          View all (10) RHOT2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RHOT2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (19)
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RHOT2 Antibody (11237-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using (Product # 11237-1-AP) (MIRO2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RHOT2 Antibody in Western Blot (WB)
          RHOT2 Antibody in Western Blot (WB)
          RHOT2 Antibody in Western Blot (WB)
          RHOT2 Antibody in Western Blot (WB)
          RHOT2 Antibody in Western Blot (WB)
          RHOT2 Antibody in Western Blot (WB)
          RHOT2 Antibody in Western Blot (WB)
          RHOT2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          RHOT2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          RHOT2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11237-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 16 publications 16 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 5 publications 5 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          RHOT2 Fusion Protein Ag1752 (319-618 aa encoded by BC014942)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.37 mg/mL

          Amount

          55.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: DRDGALSPV ELQSLFSVFP AAPWGPELPR TVRTEAGRLP LHGYLCQWTL VTYLDVRSCL GHLGYLGYPT LCEQDQAHAI TVTREKRLDQ EKGQTQRSVL LCKVVGARGV GKSAFLQAFL GRGLGHQDTR EQPPGYAIDT VQVNGQEKYL ILCEVGTDGL LATSLDATCD VACLMFDGSD PKSFAHCASV YKHHYMDGQT PCLFVSSKAD LPEGVAVSGP SPAEFCRKHR LPAPVPFSCA GPAEPSTTIF TQLATMAAFP HLVHAELHPS SFWLRGLLGV VGAAVAAVLS FSLYRVLVKS Q (319-618 aa encoded by BC014942)

          Target Information

          This gene encodes a member of the Rho family of GTPases. The encoded protein is localized to the outer mitochondrial membrane and plays a role in mitochondrial trafficking and fusion-fission dynamics.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: MIRO-2; mitochondrial Rho (MIRO) GTPase 2; mitochondrial Rho 2; Mitochondrial Rho GTPase 2; Ras homolog gene family member T2; ras homolog gene family, member T2

          View more View less

          Gene Aliases: ARHT2; C16orf39; MIRO-2; MIRO2; RASL; RHOT2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IXI1, (Mouse) Q8JZN7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 89941, (Mouse) 214952

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding GTPase activity calcium ion binding protein binding GTP binding hydrolase activity ATPase activity GDP binding metal ion binding small GTPase
          Process(es)
          mitochondrion organization cellular homeostasis mitochondrion transport along microtubule mitochondrial outer membrane permeabilization small GTPase mediated signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline