  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Rat IgG2a Secondary Antibodies
          Invitrogen
          Goat anti-Rat IgG2a Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 488
          Advanced Verification
          View all (8) Goat anti-Rat IgG2a antibodies
          Tech Support
          Cite Goat anti-Rat IgG2a Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          Rat IgG2a Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rat IgG2a Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Rat IgG2a Secondary Antibody (SA5-10376-AFP488) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of Goat anti-Rat IgG2a Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 488 (Product # SA5-10376-AFP488) was performed on fixed and permeabilized LNCaP cells blocked with SuperBlock™ Blocking Buffer at room temperature and stained with alpha Tubulin Monoclonal Antibody (YL1/2) (Product # MA1-80017, 1:500) in SuperBlock™ Blocking Buffer (Product # 37515, 1:20) overnight at 4 degr... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Rat IgG2a Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rat IgG2a Secondary Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Rat IgG2a Secondary Antibody
          Product Details
          SA5-10376-AFP488
          Applications
          Tested Dilution
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:400
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:1,000
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rat
          Host/Isotype
          Goat / IgG
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Secondary Antibody
          Clone
          3H24L4
          Immunogen
          Purified Rat IgG
          Conjugate
          Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488 Alexa Fluor™ Plus 488
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 680 
          • FITC
          • HRP
          • PE 
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/518 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          250 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          proprietary buffer, pH 6.3-7.3
          Contains
          0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target
          IgG2a
          Antibody Form
          Whole Antibody
          Product Specific Information
          Goat anti-Rat IgG2a Recombinant Secondary Antibody specifically detects the Fc portion of rat IgG2a isotype and shows strong reactivity to total Rat IgG. It has minimal to no cross-reactivity towards other rat IgG isotypes and immunoglobulins tested from other species.
          Alexa Fluor™ Plus conjugated recombinant antibodies provide bright signals and high signal-to-noise for your critical experiments.
          It is recommended that the antibody is carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Target Information
          Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
          View product citations for antibody SA5-10376-AFP488 on CiteAb
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-fcf5f9d6d-kf28v:80/100.66.78.203:80.
          git-commit: 856de8fa7eff2d55603d92afdf035972e45c3e8a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.51.0-2026.05.21-1.0