Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SCUBE3 Antibodies

          Proteintech

          SCUBE3 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (8) SCUBE3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SCUBE3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          SCUBE3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SCUBE3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SCUBE3 Antibody (16773-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human kidney using 16773-1-AP (SCUBE3 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SCUBE3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SCUBE3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SCUBE3 Antibody in Western Blot (WB)
          SCUBE3 Antibody in Western Blot (WB)
          SCUBE3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          16773-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:200-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          SCUBE3 Fusion Protein Ag10085 (643-992 aa encoded by BC052263)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: YYHGQTEQC VPCPAGTFQE REGQLSCDLC PGSDAHGPLG ATNVTTCAGQ CPPGQHSVDG FKPCQPCPRG TYQPEAGRTL CFPCGGGLTT KHEGAISFQD CDTKVQCSPG HYYNTSIHRC IRCAMGSYQP DFRQNFCSRC PGNTSTDFDG STSVAQCKNR QCGGELGEFT GYIESPNYPG NYPAGVECIW NINPPPKRKI LIVVPEIFLP SEDECGDVLV MRKNSSPSSI TTYETCQTYE RPIAFTARSR KLWINFKTSE ANSARGFQIP YVTYDEDYEQ LVEDIVRDGR LYASENHQEI LKDKKLIKAF FEVLAHPQNY FKYTEKHKEM LPKSFIKLLR SKVSSFLRPY K (643-992 aa encoded by BC052263)

          Target Information

          SCUBE3 is a member of a family of secreted glycoproteins that contain N-terminal EGF-like repeats and C-terminal cysteine-rich motifs and CUB domain and is highly expressed in primary osteoblasts and bones, and to a lesser extent in heart. Other studies have shown that overexpression of SCUBE3 in mice induced cardiac hypertrophy, suggesting that it may also play a role in the regulation of cardiac growth. SCUBE3 has been shown to be an endogenous TGF-Beta receptor ligand and is thought to promote lung cancer cell mobility and invasiveness. In lung cancer cells, the secreted SCUBE3 protein was cleaved by MMP2 and MMP9, allowing the activation of the TGF-Beta receptor, the increase of Smad2/3 transcriptional activity and the upregulation of expression of proteins such as TGF-Beta1, VEGF, Snail, and Slug.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CEGF3; CUB domain and EGF-like repeat containing 3; SCUBE3; signal peptide; signal peptide, CUB and EGF-like domain containing protein 3; Signal peptide, CUB and EGF-like domain-containing protein 3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CEGF3; D030038I21Rik; SCUBE3; SSFSC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8IX30, (Mouse) Q66PY1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 222663, (Rat) 294297, (Mouse) 268935

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding BMP binding identical protein binding BMP receptor binding extracellular matrix glycoprotein
          Process(es)
          signal transduction positive regulation of signal transduction positive regulation of BMP signaling pathway positive regulation of osteoblast differentiation protein homooligomerization protein heterooligomerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline