Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SLC26A6 Antibodies

          Fabgennix

          SLC26A6 Polyclonal Antibody, FITC

          View all (13) SLC26A6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SLC26A6 Polyclonal Antibody, FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          SLC26A6 Polyclonal Antibody, FITC

          Product Details

          SLC26A6-FITC

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to amino acids within region 200-250 on rat 5-hydroxytryptamine receptor 1A protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.5 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          proprietary buffer with 20% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.01% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Quantity: 100 µg IgG per vial

          Target Information

          This gene belongs to the solute carrier 26 family, whose members encode anion transporter proteins. This particular family member encodes a protein involved in transporting chloride, oxalate, sulfate and bicarbonate. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Anion exchange transporter; anion transporter 1; Chloride-formate exchanger; DKFZp586E1422; Pat-1; pendrin L1; Pendrin-L1; Pendrin-like protein 1; Putative anion transporter-1; solute carrier family 26 (anion exchanger), member 6; Solute carrier family 26 member 6; solute carrier family 26, member 6; sulfate anion transporter; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B930010B04Rik; CFEX; Pat-1; Pat1; SLC26A6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BXS9, (Mouse) Q8CIW6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 65010, (Mouse) 171429, (Rat) 301010

          View more View less

          Function(s)
          chloride channel activity inorganic anion exchanger activity protein binding secondary active sulfate transmembrane transporter activity bicarbonate transmembrane transporter activity chloride transmembrane transporter activity sulfate transmembrane transporter activity antiporter activity sulfate:bicarbonate antiporter activity formate transmembrane transporter activity efflux transmembrane transporter activity transferase activity oxalate transmembrane transporter activity PDZ domain binding identical protein binding chloride:bicarbonate antiporter activity anion transmembrane transporter activity anion:anion antiporter activity formate uptake transmembrane transporter activity formate efflux transmembrane transporter activity transporter
          Process(es)
          ion transport chloride transport bicarbonate transport formate transport mannitol transport oxalate transport transepithelial chloride transport ion transmembrane transport angiotensin-activated signaling pathway epithelial fluid transport estrous cycle oxalic acid secretion sperm capacitation intestinal absorption regulation of intracellular pH intracellular pH elevation establishment of localization in cell transmembrane transport protein kinase C signaling transepithelial transport cellular response to cAMP cellular response to fructose stimulus cellular response to interferon-gamma sulfate transmembrane transport chloride transmembrane transport positive regulation of dipeptide transmembrane transport transport anion transport sulfate transport anion transmembrane transport organic acid transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline