Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SMO Antibodies

          Proteintech

          SMO Polyclonal Antibody

          32 References
          View all (28) SMO antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SMO Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SMO Antibody (20787-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer tissue slide using (Product # 20787-1-AP) (SMO antibody) at dilution of 1:1,000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SMO Polyclonal Antibody

          Product Details

          20787-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 23 publications 23 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          SMO Fusion Protein Ag14322 (546-787 aa encoded by BC009989)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.44 mg/mL

          Amount

          66 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: RRTWCRLTG QSDDEPKRIK KSKMIAKAFS KRHELLQNPG QELSFSMHTV SHDGPVAGLA FDLNEPSADV SSAWAQHVTK MVARRGAILP QDISVTPVAT PVPPEEQANL WLVEAEISPE LQKRLGRKKK RRKRKKEVCP LAPPPELHPP APAPSTIPRL PQLPRQKCLV AAGAWGAGDS CRQGAWTLVS NPFCPEPSPP QDPFLPSAPA PVAWAHGRRQ GLGPIHSRTN LMDTELMDAD SDF (546-787 aa encoded by BC009989)

          Target Information

          Smoothened drosophila homolog (SMOH) is a serpentine protein belonging to the G-protein coupled receptor Fz/Smo family with 787 aa, seven transmembrane G protein-coupled receptors with 4 glycosylation sites and a putative extracellular amino terminus. Smoothened activated by b-Arrestin 2 and GRK2 acts as a receptor for Shh, the Sonic hedgehog gene product, and is a positive regulator of hedgehog signaling pathway along with the smoothened inhibitor patched protein (PTCH) and regulates vertebrate developmental processes, cellular proliferation and differentiation by activating transcription factor Gli. Smoothened mutants are known to cause sporadic basal cell carcinoma of the skin. It is known to express widely in heart and brain.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: bent body; candidate receptor for sonic hedgehog; frizzled family member 11; HGNC:11119; Protein Gx; Protein SMOH; Protein smoothened; seven transmembrane helix receptor; smoothened homolog; smoothened, frizzled family receptor; smoothened, seven transmembrane spanning receptor

          View more View less

          Gene Aliases: bnb; CRJS; E130215L21Rik; FZD11; Gx; PHLS; SMO; SMOH; smoothened

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99835, (Mouse) P56726, (Rat) P97698

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6608, (Mouse) 319757, (Rat) 25273

          View more View less

          Function(s)
          cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity transmembrane signaling receptor activity G-protein coupled receptor activity patched binding protein binding oxysterol binding protein kinase A catalytic subunit binding protein sequestering activity signal transducer activity drug binding Wnt-protein binding molecular_function Wnt-activated receptor activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter ossification vasculogenesis osteoblast differentiation in utero embryonic development cell fate specification neural crest cell migration negative regulation of protein phosphorylation hair follicle development heart looping positive regulation of neuroblast proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation heart morphogenesis determination of left/right asymmetry in lateral mesoderm type B pancreatic cell development protein import into nucleus apoptotic process signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway smoothened signaling pathway determination of left/right symmetry ventral midline determination pattern specification process neuroblast proliferation central nervous system development midgut development cell proliferation positive regulation of cell proliferation tissue development anterior/posterior pattern specification dorsal/ventral pattern formation gene expression regulation of gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression spinal cord dorsal/ventral patterning dentate gyrus development cerebellar cortex morphogenesis thalamus development dorsal/ventral neural tube patterning central nervous system neuron differentiation cerebral cortex development positive regulation of cell migration epithelial cell differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation hair follicle morphogenesis protein localization to nucleus multicellular organism growth positive regulation of multicellular organism growth positive regulation of protein import into nucleus odontogenesis of dentin-containing tooth negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA binding positive regulation of smoothened signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of organ growth astrocyte activation cell development digestive tract development embryonic organ development developmental growth skeletal muscle fiber development smooth muscle tissue development forebrain morphogenesis homeostasis of number of cells within a tissue epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation protein stabilization myoblast migration negative regulation of hair follicle development contact inhibition atrial septum morphogenesis mammary gland epithelial cell differentiation epithelial-mesenchymal cell signaling somite development pancreas morphogenesis left/right axis specification cellular response to cholesterol dopaminergic neuron differentiation commissural neuron axon guidance mesenchymal to epithelial transition involved in metanephric renal vesicle formation positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis response to inositol regulation of somatic stem cell population maintenance regulation of heart morphogenesis positive regulation of hh target transcription factor activity multicellular organism development smoothened signaling pathway involved in ventral spinal cord patterning smoothened signaling pathway involved in regulation of cerebellar granule cell precursor cell proliferation axon extension involved in axon guidance detection of cell density by contact stimulus involved in contact inhibition regulation of stem cell population maintenance spermatogenesis response to wounding response to organic substance facial nerve development neuron projection regeneration osteoblast proliferation non-canonical Wnt signaling pathway canonical Wnt signaling pathway renal system development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline