Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • SOX6 Antibodies

          Invitrogen

          SOX6 Polyclonal Antibody

          View all (16) SOX6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SOX6 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          SOX6 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-10882

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues 780-796 of human and mouse SOX6.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          RRID

          AB_10986965

          Product Specific Information

          PA1-10882 detects SOX6 in human and mouse samples. This antibody is predicted to recognize rat and chimapanzee SOX6 based on 100% sequence homology.

          PA1-10882 has been successfully used in Western blot procedures.

          PA1-10882 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues 780-796 of human and mouse SOX6.

          Target Information

          The SOX6 gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors, which are known to play vital roles in the regulation of developmental processes and cell fate determination. SOX6, along with its close relatives SOX5 and SOX13, constitutes the SOXD subfamily, which is involved in the regulation of the development of the central nervous system, skeletal system, and cartilage. It functions by binding to specific DNA sequences and modulating the expression of target genes necessary for these developmental processes. SOX6 has been implicated in various functions, such as promoting cartilage formation by acting in conjunction with SOX9 to drive chondrogenesis. In adult neural stem cells, SOX6 is essential for the activation of radial glial-like cells and the generation of new neurons, emphasizing its role in both embryonic development and adult tissue maintenance. The dysregulation of SOX6 has been associated with developmental disorders and its potential involvement in pathologies like cancer, where it influences cell differentiation and proliferation pathways.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: SOX-LZ; SRY (sex determining region Y)-box 6; SRY-box 6; SRY-box containing gene 6; transcription factor; Transcription factor SOX-6

          View more View less

          Gene Aliases: AI987981; HSSOX6; Sox-6; SOX-LZ; SOX6; SOXD; TOLCAS

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35712, (Mouse) P40645

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 55553, (Mouse) 20679

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional repressor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell morphogenesis in utero embryonic development transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated multicellular organism development post-embryonic development regulation of gene expression gene silencing oligodendrocyte cell fate specification hemopoiesis erythrocyte differentiation positive regulation of chondrocyte differentiation muscle cell differentiation cell fate commitment negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter astrocyte differentiation oligodendrocyte differentiation erythrocyte development cartilage development cardiac muscle cell differentiation positive regulation of cartilage development cellular response to transforming growth factor beta stimulus positive regulation of mesenchymal stem cell differentiation cartilage condensation chondrocyte differentiation regulation of transcription from RNA polymerase II promoter central nervous system development brain development muscle organ development spinal cord oligodendrocyte cell differentiation cell differentiation negative regulation of cardiac muscle cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline