  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NRBP Antibodies
          OriGene
          NRBP1 Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™
          View all (31) NRBP antibodies
          Tech Support
          Cite NRBP1 Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          NRBP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NRBP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          NRBP1 Antibody (TA500449S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human endometrium tissue within the normal limits using anti-NRBP1 mouse monoclonal antibody. (Heat-induced epitope retrieval by 10mM citric buffer, pH6.0, 100°C for 10min, TA500449) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NRBP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NRBP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NRBP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NRBP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NRBP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NRBP1 Antibody in Western Blot (WB)
          NRBP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NRBP1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          NRBP1 Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™
          Product Details
          TA500449S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2 µg/500 µL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2A5
          Immunogen
          Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human NRBP1 expression vector
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          May play a role in subcellular trafficking between the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus through interactions with the Rho-type GTPases. Binding to the NS3 protein of dengue virus type 2 appears to subvert this activity into the alteration of the intracellular membrane structure associated with flaviviral replication. [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MuDPNP; multiple domain putative nuclear protein; myeloid leukemia factor 1 adaptor molecule; Nuclear receptor-binding protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BCON3; MADM; MUDPNP; NRBP; NRBP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UHY1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 29959
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          ER to Golgi vesicle-mediated transport cellular response to DNA damage stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline