  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LIPG Antibodies
          OriGene
          LIPG Monoclonal Antibody (OTI9C5), Biotin, TrueMAB™
          View all (46) LIPG antibodies
          Tech Support
          Cite LIPG Monoclonal Antibody (OTI9C5), Biotin, TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          LIPG Monoclonal Antibody (OTI9C5), Biotin, TrueMAB™
          Product Details
          TA500998AM
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI9C5
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human LIPG produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.7 mg/mL
          Amount
          70 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          LIPG (Lipase G, Endohelial type) is an endothelial lipase which is a novel member of the lipoprotein lipase gene family. LIPG is synthesized by endothelial cells and functions at the site of synthesis. LIPG most likely plays a physiological role in modulating lipoprotein metabolism. Overexpressed LIPG has been shown to reduce HDL cholesterol levels, whereas an LIPG deficiency appears to be effective in elevating HDL cholesterol levels in animals. LIPG has substantial phospholipase activity and may be involved in lipoprotein metabolism and vascular biology. Also, LIPG is designated a member of the TG lipase family by its sequence and characteristic lid region which provides substrate specificity for enzymes of the TG lipase family. LIPG is a carboxyl esterase that hydrolyzes high density lipoproteins, emulsifies triglycerides, is essential for the efficient digestion of dietary fats and can bind to heparin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EDL; EL; Endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; lipase, endothelial; lipoprotein lipase H; Phospholipase A1; PL; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: EDL; EL; LIPG; PRO719; UNQ387/PRO719
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9Y5X9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9388
          View more View less
          Function(s)
          lipoprotein lipase activity phospholipase activity triglyceride lipase activity heparin binding phosphatidylcholine 1-acylhydrolase activity lipase activity hydrolase activity carboxylic ester hydrolase activity
          Process(es)
          lipid metabolic process fatty acid biosynthetic process response to nutrient phospholipid catabolic process positive regulation of high-density lipoprotein particle clearance lipid catabolic process triglyceride catabolic process positive regulation of cholesterol transport high-density lipoprotein particle remodeling cholesterol homeostasis reverse cholesterol transport regulation of lipoprotein metabolic process phospholipid homeostasis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline