  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • RANGAP1 Antibodies
          OriGene
          RANGAP1 Monoclonal Antibody (OTI1B4), TrueMAB™
          View all (18) RANGAP1 antibodies
          Tech Support
          Cite RANGAP1 Monoclonal Antibody (OTI1B4), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (11)
          RANGAP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RANGAP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 11
          RANGAP1 Antibody (TA501265S) in ICC/IF
          Anti-RANGAP1 mouse monoclonal antibody (TA501265) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY RANGAP1(RC204223). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RANGAP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RANGAP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RANGAP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RANGAP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RANGAP1 Antibody in Western Blot (WB)
          RANGAP1 Antibody in Western Blot (WB)
          RANGAP1 Antibody in Western Blot (WB)
          RANGAP1 Antibody in Western Blot (WB)
          RANGAP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          RANGAP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          RANGAP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          RANGAP1 Monoclonal Antibody (OTI1B4), TrueMAB™
          Product Details
          TA501265S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1B4
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human RANGAP1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.81 mg/mL
          Amount
          24.3 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Ran is a small signaling GTPase that is involved in nucleocytoplasmic transport. Two additional functions of animal Ran in the formation of spindle asters and the reassembly of the nuclear envelope in mitotic cells have been recently reported. In contrast to Ras or Rho, Ran is not associated with membranes. Instead, the spatial sequestering of its accessory proteins, the Ran GTPase-activating protein RanGAP and the nucleotide exchange factor RCC1, appears to define the local concentration of RanGTP vs. RanGDP involved in signaling. Mammalian RanGAP is bound to the nuclear pore by a mechanism involving the attachment of small ubiquitin-related modifier protein (SUMO) to its C terminus and the subsequent binding of the SUMOylated domain to the nucleoporin Nup358.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MGC20266; Ran GTPase-activating protein 1; RANGAP1; segregation distorter homolog; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Fug1; KIAA1835; RANGAP; RANGAP1; SD
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46060
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5905, (Dog) 481234, (Rat) 362965
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding GTPase activator activity protein binding small GTPase binding ubiquitin protein ligase binding cadherin binding GTPase-activating protein
          Process(es)
          signal transduction protein sumoylation negative regulation of protein export from nucleus response to axon injury nuclear export cellular response to peptide hormone stimulus activation of GTPase activity cellular response to vasopressin
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline