  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • QPRT Antibodies
          OriGene
          QPRT Monoclonal Antibody (OTI1C10), TrueMAB™
          View all (11) QPRT antibodies
          Tech Support
          Cite QPRT Monoclonal Antibody (OTI1C10), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (13)
          QPRT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          QPRT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 13
          QPRT Antibody (TA501524S) in ICC/IF
          Anti-QPRT mouse monoclonal antibody (TA501524) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY QPRT(RC202960). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          QPRT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          QPRT Antibody in Western Blot (WB)
          QPRT Antibody in Western Blot (WB)
          QPRT Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          QPRT Monoclonal Antibody (OTI1C10), TrueMAB™
          Product Details
          TA501524S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1C10
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human QPRT produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          QPRT gene encodes a key enzyme in catabolism of quinolinate, an intermediate in the tryptophan-nicotinamide adenine dinucleotide pathway. Quinolinate acts as a most potent endogenous exitotoxin to neurons. Elevation of quinolinate levels in the brain has been linked to the pathogenesis of neurodegenerative disorders such as epilepsy, Alzheimer's disease, and Huntington's disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein Li 90n; nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase (carboxylating); Nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase [carboxylating]; QAPRTase; Quinolinate phosphoribosyltransferase [decarboxylating]; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HEL-S-90n; QPRT; QPRTase
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q15274
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23475
          View more View less
          Function(s)
          nicotinate-nucleotide diphosphorylase (carboxylating) activity protein binding transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups transferase activity, transferring pentosyl groups identical protein binding
          Process(es)
          NAD biosynthetic process pyridine nucleotide biosynthetic process NAD metabolic process quinolinate catabolic process 'de novo' NAD biosynthetic process from tryptophan quinolinate metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline