  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PUS7 Antibodies
          OriGene
          PUS7 Monoclonal Antibody (OTI5F12), TrueMAB™
          View all (6) PUS7 antibodies
          Tech Support
          Cite PUS7 Monoclonal Antibody (OTI5F12), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          PUS7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PUS7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          PUS7 Antibody (TA501815S) in ICC/IF
          Anti-PUS7 mouse monoclonal antibody (TA501815) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY PUS7(RC203902). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PUS7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PUS7 Antibody in Western Blot (WB)
          PUS7 Antibody in Western Blot (WB)
          PUS7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PUS7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PUS7 Monoclonal Antibody (OTI5F12), TrueMAB™
          Product Details
          TA501815S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Dog, Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI5F12
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human PUS7 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          Pseudouridylate synthase that catalyzes pseudouridylation of RNAs (PubMed:28073919, PubMed:29628141, PubMed:30778726). Acts as a regulator of protein synthesis in embryonic stem cells by mediating pseudouridylation of RNA fragments derived from tRNAs (tRFs): pseudouridylated tRFs inhibit translation by targeting the translation initiation complex (PubMed:29628141). Also catalyzes pseudouridylation of mRNAs: mediates pseudouridylation of mRNAs with the consensus sequence 5'-UGUAG-3' (PubMed:28073919). In addition to mRNAs and tRNAs, binds other types of RNAs, such as snRNAs, Y RNAs and vault RNAs, suggesting that it can catalyze pseudouridylation of many RNA types (PubMed:29628141). [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ20485; pseudouridylate synthase 7 (putative); Pseudouridylate synthase 7 homolog; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IDDABS; KIAA1897; PUS7; RGD1307054
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96PZ0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Dog) 100856353, (Human) 54517, (Rat) 296751
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding pseudouridine synthase activity isomerase activity enzyme binding tRNA pseudouridine synthase activity tRNA pseudouridine(13) synthase activity poly(A) RNA binding
          Process(es)
          pseudouridine synthesis mRNA processing tRNA processing RNA splicing RNA modification negative regulation of translation tRNA pseudouridine synthesis regulation of hematopoietic stem cell differentiation mRNA pseudouridine synthesis regulation of mesoderm development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline