  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • GSTT2B Antibodies
          OriGene
          GSTT2 Monoclonal Antibody (OTI7A12), TrueMAB™
          View all (8) GSTT2B antibodies
          Tech Support
          Cite GSTT2 Monoclonal Antibody (OTI7A12), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          GSTT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GSTT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          GSTT2 Antibody (TA501858S) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymph node tissue within the normal limits using anti-GSTT2 mouse monoclonal antibody at 1:150 (TA501858) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GSTT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GSTT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GSTT2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GSTT2 Antibody in Western Blot (WB)
          GSTT2 Antibody in Western Blot (WB)
          GSTT2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          TA501858S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:150
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI7A12
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human GSTT2 produced in HEK293T cell.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.48 mg/mL
          Amount
          14.4 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          The protein encoded by this gene, glutathione S-transferase (GST) theta 2B (GSTT2B), is a member of a superfamily of proteins that catalyze the conjugation of reduced glutathione to a variety of electrophilic and hydrophobic compounds. Human GSTs can be divided into five main classes: alpha, mu, pi, theta, and zeta. The theta class includes GSTT1, GSTT2, and GSTT2B. GSTT2 and GSTT2B are nearly identical to each other, and share 55% amino acid identity with GSTT1. All three genes may play a role in human carcinogenesis. The GSTT2B gene is a pseudogene in some populations.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: glutathione S-transferase theta 2; Glutathione S-transferase theta-2; Glutathione S-transferase theta-2B; GST class-theta-2
          View more View less
          Gene Aliases: GSTT2; GSTT2B; GSTT2P
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P0CG30
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 653689
          View more View less
          Function(s)
          glutathione transferase activity protein binding transferase activity
          Process(es)
          glutathione metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline