  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CDCP1 Antibodies
          OriGene
          CDCP1 Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™
          View all (31) CDCP1 antibodies
          Tech Support
          Cite CDCP1 Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          CDCP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CDCP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          CDCP1 Antibody (TA502228) in ICC/IF
          Anti-CDCP1 mouse monoclonal antibody (TA502228) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY CDCP1(RC220633). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CDCP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CDCP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDCP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDCP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDCP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CDCP1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDCP1 Antibody in Western Blot (WB)
          CDCP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CDCP1 Monoclonal Antibody (OTI2C1), TrueMAB™
          Product Details
          TA502228
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:150
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI2C1
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human CDCP1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.58 mg/mL
          Amount
          58 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          This antibody reacts with SNX8 and TRAF1
          Target Information
          CDCP1 is a transmembrane protein containing three extracellular CUB domains. It is found to be overexpressed in colon and lung cancers. Its expression level is correlated with the metastatic ability of carcinoma cells. CDCP1 is located on the cell surface. It has been shown to be tyrosine phosphorylated in a cancer cell line. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD318; CDCP1; CUB domain-containing protein 1; gp140; gp140/p80/CDCP1; Membrane glycoprotein gp140; novel cell surface glycoprotein 135 kDa; SIMA135; Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein; Transmembrane and associated with src kinases; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD318; CDCP1; SIMA135; TRASK; UNQ2486/PRO5773
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H5V8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 64866
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline